Ensayos de expresión génica TaqMan™, VIC
Applied Biosystems™

Ensayos de expresión génica TaqMan™, VIC

Los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan, VIC, se utilizan para el análisis cuantitativo de PCR en tiempo realMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
4448491L (2900 reactions), made to order
4448489S (360 reactions), made to order
4448490M (750 reactions), made to order
Número de catálogo 4448491
Precio (MXN)
30,354.06
Each
Cantidad:
L (2900 reactions), made to order
Los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan, VIC, se utilizan para el análisis cuantitativo de PCR en tiempo real de expresión génica, y constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.

Las características incluyen:
•Fácil de usar: simplemente añada ADNc y mezcla maestra y realice la qPCR; las curvas de fusión no son necesarias
•Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo
•Sensible: los ensayos TaqMan son ideales para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes
•Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación
•Amplio contenido: más de 1,8 millones de ensayos prediseñados disponibles para más de 25 especies diferentes
•Composición química TaqMan de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta
•Ideal para multiplexado: combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de qPCR

Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida:4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa

Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia.Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional.No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional.Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación.Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.Todos nuestros ensayos de expresión génica TaqMan prediseñados están cubiertos por la garantía de qPCR de ensayos TaqMan.*

Mezcla maestra recomendada:Mezcla maestra TaqMan Fast Advanced

*Sujeto a términos y condiciones.Para obtener más información, visite www.thermofisher.com/taqmanguarantee.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)60 X
Para utilizar con (equipo)7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
FormatoTubo
N.º de reacciones2900 reacciones
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoEnsayo de expresión génica
CantidadL (2900 reactions), made to order
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Concentración60X
Método de detecciónSonda de cebado
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).

Almacenar a entre -15 y -25 °C.

Preguntas frecuentes

Can I multiplex my assays if my amplicons are not all the same length?

Yes, it is possible. The amplicons do not have to be the same length in order to duplex the assays. You need to use different reporter dyes on the probes in multiplex - they should have a substantial difference in maximum emission wavelength to be effective. A classic example is to use FAM and VIC for the 2 probes. Depending on the expression of the targets, you may also need to limit the primer concentration for one of the assays. This is common when duplexing a target and endogenous control (the control probe is VIC labeled and the primer concentration is decreased so the target assay can properly compete for use of enzyme and dNTPs).

Why are the concentrations of forward and reverse primer in our Primer-Limited (PL) Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays?

Primer-Limited Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays with FAM, ABY, JUN, or Cyanine 5 dyes have a primer concentration of 350 nM. Assays with VIC dyes have a primer concentration of 150 nM.

Why are some Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays only available in Primer-Limited concentrations?

In a multiplex qPCR reaction, like in Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays, targets often differ in abundance and amplification efficiency. Highly expressed or highly efficient targets can consume a disproportionate share of reaction components, generate very strong fluorescent signals, and outcompete weaker targets for polymerase and other reagents. Primer-limited assays provide balanced amplification of targets in multiplex workflows by reducing primer competition between assays and supporting more consistent amplification across multiple targets.

How many Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays can I multiplex in a single reaction?

You can multiplex up to five Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays utilizing FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5 dyes.

Can I check the end product of a TaqMan Gene Expression Assay by running an agarose gel?

Yes, you can check the end product on an agarose gel. If you use the TaqMan Universal PCR Master Mix (including AmpErase UNG, Cat. No. 4304437), we recommend running the gel immediately after the PCR, since the trace amount of AmpErase UNG may digest the end product that contains double-stranded DNA with dUTP incorporated. The average length of amplicon ranges from 50-150 bp. The exact amplicon length is indicated on the detailed page of each assay on our website. You can get to that page by clicking on the Assay ID; the amplicon information is listed in the section "Assay Details".