Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, VIC
Applied Biosystems™

Ensayo de expresión génica personalizado TaqMan™, VIC

Los ensayos de expresión génica TaqMan personalizados Applied Biosystems, VIC, son la versión personalizada de nuestros ensayos TaqMan prediseñados para PCR cuantitativa en tiempo real.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
4448509750 reacciones
4448508360 reacciones
44485102900 reacciones
Número de catálogo 4448509
Precio (MXN)
-
Cantidad:
750 reacciones

Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.

Los ensayos de expresión génica TaqMan personalizados Applied Biosystems, VIC, son la versión personalizada de nuestros ensayos TaqMan prediseñados para PCR cuantitativa en tiempo real.Los ensayos de expresión génica personalizados TaqMan constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.

Las características incluyen:
•Fácil de usar: simplemente añada ADNc y mezcla maestra y realice el PCRq; las curvas de fusión no son necesarias.
•Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo.
•Sensible: los ensayos TaqMan son perfectos para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes.
•Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación.
•Química de PCRq TaqMan de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta.
•Perfecto para multiplexing: combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de PCRq.
•Secuencias proporcionadas: con cada expresión génica TaqMan personalizada que diseñe y pida

Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida:4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa

Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia.Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional.No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional.Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación.Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
N.º de reacciones750 reactions
CebadorPCR etiquetada
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoEnsayo de expresión génica
Cantidad750 reacciones
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Concentración20X
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).

Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C.

)

Preguntas frecuentes

How do I determine if Applied Biosystems TaqMan Assays that I want to multiplex are compatible with each other?

You can utilize the Applied Biosystems TaqMan Multiplex Interaction Check (MIC) tool. The MIC tool uses bioinformatics to identify potential interactions between primers, probes, and amplicons that could negatively impact multiplex qPCR performance. The tool was developed and validated using data from approximately 200 multiplex panels, combining computational analysis with wet-lab testing. By flagging assay combinations that may be prone to false positives or reduced sensitivity, MIC tool helps researchers design multiplex panels with greater confidence and reduce time spent on trial-and-error optimization.risk and observed multiplex performance.

Why are the concentrations of forward and reverse primer in our Primer-Limited (PL) Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays?

Primer-Limited Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays with FAM, ABY, JUN, or Cyanine 5 dyes have a primer concentration of 350 nM. Assays with VIC dyes have a primer concentration of 150 nM.

Why are some Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays only available in Primer-Limited concentrations?

In a multiplex qPCR reaction, like in Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays, targets often differ in abundance and amplification efficiency. Highly expressed or highly efficient targets can consume a disproportionate share of reaction components, generate very strong fluorescent signals, and outcompete weaker targets for polymerase and other reagents. Primer-limited assays provide balanced amplification of targets in multiplex workflows by reducing primer competition between assays and supporting more consistent amplification across multiple targets.

How many Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays can I multiplex in a single reaction?

You can multiplex up to five Applied Biosystems TaqMan Gene Expression Assays utilizing FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5 dyes.

Can I check the end product of a TaqMan Gene Expression Assay by running an agarose gel?

Yes, you can check the end product on an agarose gel. If you use the TaqMan Universal PCR Master Mix (including AmpErase UNG, Cat. No. 4304437), we recommend running the gel immediately after the PCR, since the trace amount of AmpErase UNG may digest the end product that contains double-stranded DNA with dUTP incorporated. The average length of amplicon ranges from 50-150 bp. The exact amplicon length is indicated on the detailed page of each assay on our website. You can get to that page by clicking on the Assay ID; the amplicon information is listed in the section "Assay Details".