TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mouse, Tert
TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mouse, Tert
TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mouse, Tert
Applied Biosystems™

TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mouse, Tert

Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays are run with predesigned, Custom Plus, and Custom TaqMan™ Copy Number Assays in a duplex, real-time PCR reaction to detect and measure copy number variations in the mouse genome.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
44583681 tubo
44583694 tubos
Número de catálogo 4458368
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 tubo

Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays are run with predesigned, Custom Plus, and Custom TaqMan™ Copy Number Assays in a duplex, real-time PCR reaction to detect and measure copy number variations in the mouse genome. Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays are also compatible with the common vector marker and reporter gene predesigned TaqMan™ Copy Number Assays. Two options for genes that can be used as endogenous reference genes in mice are offered: Tfrc and Tert. TaqMan™ Copy Number Reference Assays are designed to unique genomic sequences in the mouse reference genome assembly (NCBI Build 37/mm9) and are required for relative quantitation of copy number targets.

TaqMan™ Copy Number Assays quantitate the gene of interest and normalize to an endogenous reference gene known to be present in two copies in a diploid genome. Please note that TaqMan™ Copy Number Reference Assays are species-specific.

Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ de ratón se utilizan con los ensayos de número de copias TaqMan™ personalizados, personalizados Plus y prediseñados en una reacción de PCR en tiempo real dúplex para detectar y medir las variaciones de número de copias en el genoma de ratón.Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ de ratón también son compatibles con los ensayos de número de copias TaqMan™ prediseñados de marcadores vectoriales comunes y genes informantes.Se ofrecen dos opciones de genes que se pueden utilizar como genes de referencia endógena en ratones:Tfrc y Tert.Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ se han diseñado para secuencias genómicas únicas en el conjunto de genoma de referencia de ratón (NCBI versión 37/mm9) y son necesarios para la cuantificación relativa de los objetivos de número de copias.

Los ensayos de número de copias TaqMan™ cuantifican el gen de interés y lo normalizan en un gen endógeno que se sabe que está presente en dos copias de un genoma diploide.Tenga en cuenta que los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ son específicos de la especie.

Tert:La opción de gen de referencia alternativa
Los ensayos de referencia de número de copias TaqMan™ tienen una sonda TAMRA™ etiquetada con tinte VIC™ y primers de avance y retroceso específicos de la secuencia de referencia.Los ensayos no se limitan al primer.

El ensayo de referencia de número de copias TaqMan™, ratón, Tfrc se recomienda como el ensayo de referencia estándar para el análisis del número de copias en ratones.Este ensayo detecta el gen receptor de transferrina (Tfrc) en el cromosoma 16, citobanda 16qB3.La ubicación del ensayo es chr.16:32626732 en NCBI versión 37.Tiene un amplicón de 91 bp que se mapea dentro del exón 17 del gen Tfrc.

El ensayo de referencia de número de copias TaqMan™, ratón, Tert es un ensayo de referencia alternativo; se recomienda en caso de que el ensayo de Tfrc funcione mal con una muestra debido a aberraciones cromosómicas u otros problemas.Este ensayo detecta el gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa (Tert) en el cromosoma 13, citobanda 13qC1.La ubicación del ensayo es chr.13:73778992 en NCBI versión 37.Tiene un amplicón de 96 bp que se mapea dentro del intrón 8 del gen Tert.

Flujo de trabajo más sencillo disponible
Los ensayos de número de copias TaqMan™ tienen el flujo de trabajo más sencillo de todos los métodos de análisis CNV disponibles actualmente.El ensayo de análisis (marcado con tinte FAM™), el ensayo de referencia (marcado con tinte VIC™), su muestra de ADN y la mezcla maestra TaqMan™ se combinan y posteriormente se procesan en un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ utilizando el protocolo estándar de ensayo de número de copias TaqMan™.En promedio, la configuración del análisis primario solo tarda 3-4 horas (incluyendo una secuencia de PCR de aproximadamente 2 horas).

Potente software de análisis de datos
El software CopyCaller™ se desarrolló específicamente para el análisis de datos de ensayo de número de copias TaqMan™.Este software gratuito y fácil de usar utiliza una interfaz gráfica que calcula rápidamente los números de copias posibles para un conjunto de muestras en un ciclo.También ofrece un valor de confianza para cada llamada al número de copias y tiene funcionalidad de valores atípicos.

Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Modificación del cebador 3'Ning.
Modificación del cebador 5'Ning.
FormatoTubo
Símbolo de genTERT
Modificación de sonda internaVIC (5'), supresor TAMRA (3')
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoEnsayo de referencia del número de copias
Cantidad1 tubo
Condiciones de envíoHielo seco
EspecieRatón
ObjetivoTert (transcriptasa inversa de telomerasa)
Concentración20X
Método de detecciónSonda de cebado
GC-Rich PCR PerformanceBajo
Etiqueta o tinteTAMRA, VIC
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Conjuntos de sondas de cebador de control

Preguntas frecuentes

Can I use TaqMan Gene Expression Assays for a gene copy number study?

TaqMan Gene Expression Assays with “_s1” as assay ID suffix are the assays whose primers and probes are designed within a single exon, and therefore, will detect genomic DNA. However, the application of these assays in gene copy number studies has not been validated. Other gene expression assays will not detect gDNA, let alone the region of variance.

What type of samples should be run with TaqMan Copy Number Assays?

These assays target regions of variance that are found in genomic DNA.

Do I need to do a validation test before I use the ΔΔCt method to determine the copy number of the target gene?

If you are using our copy number assays and reference assays, this is not necessary.

Where can I get reference samples for TaqMan Copy Number Assays?

We recommend that you check the DGV (database of genomic variants) database for your CNV of interest. Not all regions of variance have control samples available, but if there are controls for your CNV, the DGV will list some Coriell sample ids. You can then order these control samples from Coriell.

What endogenous control is recommended for TaqMan Copy Number Assays?

We recommend that you run one of our TaqMan Copy Number Reference assays in duplex with your target copy number assay. In human, we offer Rnase P and TERT copy number reference assays; in mouse, we offer Tfrc and TERT copy number reference assays. The reference assays are VIC-TAMRA labeled so that they can be run in duplex with your target copy number assay of interest.