Ammoniumhydrogensulfat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumhydrogensulfat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumhydrogensulfat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ammoniumhydrogensulfat, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
2.5 kg
Katalognummer 445910010
Preis (EUR)
68,40
Each
Menge:
1 kg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
68,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7803-63-6
IUPAC Nameammonium hydrogen sulfate
Molecular FormulaH5NO4S
InChI KeyBIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[NH4+].OS([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Titration with NaOH>=97.5 %
Insoluble matter=<0.05 %
Phosphate (PO4)=<0.003 %
Chloride (Cl)=<0.005 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only