Kaliumnitrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumnitrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumnitrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumnitrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7757-79-1 | Molecular Formula: KNO3 | Molecular Weight: 101.10 g/mol
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
4463700252.5 kgGlasflasche
Katalognummer 446370025
Preis (EUR)
-
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7757-79-1
IUPAC Namepotassium nitrate
Molecular FormulaKNO3
InChI KeyFGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES[K+].[O-][N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Titration after Ion exchange>=98.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying=<0.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only