Product Image
Applied Biosystems™

5500 W Buffer E

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
44756921 kit
Número de catálogo 4475692
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 kit
5500 W Buffer E is needed for ligation sequencing on the 5500 W Series genetic analyzers. Supplemental buffers like this one can be used to replace components of the main buffer kit. 5500 W Buffer E consists of 5500 W Buffer E Part 1 and 5500 W Buffer E Part 2, which need to be mixed prior to running on the instrument. 5500 W Buffer E contains sufficient reagents to run up to 432 cycles, or 72 cycles per lane for 6 lanes.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
TampónSequencing Buffer
Para utilizar con (equipo)5500 Genetic Analyzer, 5500xl Genetic Analyzer
Tipo de producto5500 W Buffer E
Cantidad1 kit
Condiciones de envíoDry Ice
Capacidad de procesamiento432 Cycles per Lane, 72 Cycles per Lane
Línea de productosSOLiD
Unit Size1 kit
Contenido y almacenamiento
Store at -15 to -25 °C