Sulfito de sodio, 98 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Sulfito de sodio, 98 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Sulfito de sodio, 98 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfito de sodio, 98 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
447952500250 g
Número de catálogo 447952500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7757-83-7
IUPAC Namedisodium heptahydrate sulfite
Molecular FormulaH14Na2O10S
InChI KeyWMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Titration Iodimetric>=97.5 %
Solubility(1 M in water) Clear colorless
Chloride (Cl)=<0.02 %
Copper (Cu)=<5 ppm
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only