O-(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
O-(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
O-(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

O-(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 330645-87-9 | C11H15ClN5O·F6P | 413.69 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer 448930500
Preis (EUR)
176,00
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
176,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS330645-87-9
IUPAC Namehexafluoro-λ⁵-phosphanuide; {[(6-chloro-1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)oxy](dimethylamino)methylidene}dimethylazanium
Molecular FormulaC11H15ClF6N5OP
InChI KeyZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
SMILESF[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=C(Cl)C=C12)=[N+](C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<0.5 %
Appearance (Color)White to off-white
Melting point185°C to 191°C
Appearance (Form)Crystalline powder
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only