Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit
Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit
Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit
Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit
Thermo Scientific™

Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit

Los kits de preparación de fragmentos F(ab’)2 Thermo Scientific Pierce utilizan la pepsina inmovilizada para digerir de forma selectiva losMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
4498810 muestras de anticuerpos con 0,25-4 mg de IgG cada una
Número de catálogo 44988
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 muestras de anticuerpos con 0,25-4 mg de IgG cada una
Pedido a granel o personalizado
Los kits de preparación de fragmentos F(ab’)2 Thermo Scientific Pierce utilizan la pepsina inmovilizada para digerir de forma selectiva los anticuerpos IgG completos humanos o de otras especies para producir fragmentos F(ab’)2 que conservan la actividad de unión al antígeno.

Características del microkit de preparación F(ab’)2:

• Productos de digestión sin enzimas: la pepsina inmovilizada (resina de agarosa granulada) ayuda al control de la reacción de digestión y a la eliminación total de fragmentos de anticuerpos resultantes de la enzima proteolítica.
• Adecuado para humanos y otras especies de IgG: el procedimiento del kit está optimizado para los anticuerpos IgG humanos, de conejo y de ratón. La digestión basada en pepsina es eficaz para otras especies y subclases de IgG, aunque la fase de purificación requiere que el anticuerpo se una eficazmente a la proteína A. (Nota: Para obtener los mejores resultados con IgG1 de ratón, utilice el número de pieza 44980).
• Completos: los kits incluyen todos los reactivos necesarios para preparar y purificar fragmentos de anticuerpos
• Rápidos: el formato de centrifugación reduce en gran medida el tiempo de procesamiento de la muestra
• Flexible: se incluyen protocolos flexibles para múltiples especies y subclases de IgG, así como el tamaño y la concentración de la muestra.
• Eficientes: mayor rendimiento y pureza de las muestra

Estos kits de preparación F(ab')2 son adecuados para anticuerpos IgG humanos, de conejo y de ratón, así como para otras especies y subclases de IgG excepto los anticuerpos IgG1 de ratón. La reacción de digestión de los anticuerpos con agarosa de pepsina se realiza en prácticas columnas de centrifugación desechables que permiten extraer con eficacia la proteasa inmovilizada y recuperar por completo los fragmentos de IgG. Los kits también incluyen tampones y columnas de centrifugación NAb de proteína A Thermo Scientific para purificar eficazmente los fragmentos resultantes. La proteína A se une a los fragmentos Fc y a los anticuerpos IgG sin digerir, lo que permite recuperar los fragmentos F(ab')2 puros de la fracción no retenida. Los kits también incluyen columnas de desalación por centrifugación Thermo Scientific Zeba para preparar la muestra de IgG rápidamente sin dilución en lugar de utilizar pasos de diálisis que requieren mucho tiempo.

Los kits utilizan la pepsina, una endopeptidasa no específica, para digerir enzimáticamente la porción Fc de los IgG enteros para producir el fragmento conocido como F(ab')2. Este fragmento está compuesto por un par de unidades Fab’ conectadas por dos enlaces disulfuro. Puesto que la pepsina proteasa se proporciona inmovilizada como resina de agarosa en gránulos, la reacción de digestión se detiene fácilmente al extraer la resina de la solución de IgG; como resultado, se obtienen productos de digestión sin enzimas.

Productos relacionados
Microkit de preparación de fragmentos F(ab')2 Pierce™
Microkit de preparación de fragmentos Fab Pierce™
Microkit de preparación de fragmentos Fab y F(ab')2 de IgG1 de ratón Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Cantidad10 muestras de anticuerpos con 0,25-4 mg de IgG cada una
Línea de productosPierce
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Suficiente para: 10 muestras de anticuerpos, cada una contiene de 0,25 a 4 mg de IgG
• Agarosa de pepsina Pierce, 1,25 ml
• Tampón de digestión de fragmentos F(ab’)2, 120 ml
• 1 columna de centrifugación NAb Proteína A Plus de 1 ml
• 2 envases de PBS (cada uno hace 500 ml)
• Tampón de elución de IgG, 120 ml
• 10 columnas de desalación por centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 2 ml
• 10 columnas de centrifugación, 0,8 ml
• 30 tubos de microcentrífuga, 2 ml

Almacenar a 4–8 °C

Preguntas frecuentes

Can I reuse the immobilized digestion enzymes in the Thermo Scientific IgG Fragmentation kit?

No. For best results, use the immobilized enzyme once and discard after use.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How long does IgG digestion take using the Thermo Scientific IgG Fragmentation kit?

The digestion time is a function of the IgG concentration and source. For rabbit, mouse and human IgG, optimized digestion times are given in the instructions for each kit. Digestion times listed in the product instructions result in 80-90% digestion, although efficiency varies depending on IgG preparation and source.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

In the Thermo Scientific IgG Fragmentation kit, when digesting an IgG that does not bind to Protein A, how do I purify the Fab and F(abÁ)2 fragments?

If the IgG is a species or subclass that does not bind to Protein A, researchers can immobilize an antibody specific for the desired fragment. For example, to purify digested rat IgG2a, use the Aminolink Plus Immobilization Kit (Cat. No. 44894) to immobilize goat anti-rat Fc antibody. Our Tech Tip #34 and other web resources list IgG binding properties of Protein A. (Because Protein G and Protein A/G bind Fab fragments, they are not effective for this application.)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I purchase the immobilized enzymes (proteases) from the Thermo Scientific IgG Fragmentation kit separately?

Yes. The three immobilized enzymes are available in 5 mL package sizes as shown below:

• Immobilized Ficin, Cat. No. 44881
• Immobilized Papain, Cat. No. 20341
• Immobilized Pepsin, Cat. No. 20343

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How many Thermo Scientific IgG Fragmentation kits are available and which enzymes are included?

There are six Thermo Scientific IgG fragmentation kits:

• Fab Preparation Kit (Papain), Cat. No. 44985
• Fab Micro Preparation Kit (Papain), Cat. No. 44685
• F(abÁ)2 Preparation Kit (Pepsin), Cat. No. 44988
• F(abÁ)2 Micro Preparation Kit, (Pepsin), Cat. No. 44688
• Mouse IgG1 Fab and F(abÁ)2 Preparation Kit (Ficin), Cat. No. 44980
• Mouse IgG1 Fab and F(abÁ)2 Micro Preparation Kit (Ficin), Cat. No. 44680

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.