Etanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Etanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Etanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Etanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Número de catálogo 451762500
Precio (EUR)
24,65
Precio exclusivo en nuestra web
27,20
Ahorro 2,55 (9%)
Each
Cantidad:
250 mL
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
24,65
Precio exclusivo en nuestra web
27,20
Ahorro 2,55 (9%)
Each
Identificadores químicos
CAS141-43-5
IUPAC Name2-aminoethan-1-ol
Molecular FormulaC2H7NO
InChI KeyHZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCCO
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Color scale=<15 APHA
Water=<0.30 %
Iron (Fe)=<5 ppm
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=99.0 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only