L-alanina, 99 %, especificaciones según los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
L-alanina, 99 %, especificaciones según los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
L-alanina, 99 %, especificaciones según los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

L-alanina, 99 %, especificaciones según los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
2.5 kg
Número de catálogo 451852500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS56-41-7
IUPAC Name(2S)-2-aminopropanoic acid
Molecular FormulaC3H7NO2
InChI KeyQNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILESC[C@H](N)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Colorless to white to almost white
Infrared spectrumConforms
Appearance of solutionreference solution BY6
Specific optical rotation+13.5° to +15.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6N HCl)
Appearance (Form)Crystals or crystalline powder
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only