Araquidato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Araquidato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Araquidato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Araquidato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Número de catálogo 452820250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1120-28-1
IUPAC Namemethyl icosanoate
Molecular FormulaC21H42O2
InChI KeyQGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=98.5 %
Free acid=<1 %
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Powder or flakes
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only