Search
Search
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
| Katalognummer | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Menge | Produkttyp |
|---|---|---|---|---|
| 45322044 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek-Metalleinlage |
| 45322046 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek-Metalleinlage |
| 45322052 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV-Silcosteel-Einlage |
| 45350030 | 5 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Split-Injektion |
| 45350031 | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Split-Injektion |
| 45350033 | 5 mm | 105 mm | 5 | Gerade Splitless-Injektionseinlage |
| 45352054 | 1 mm | 120 mm | 5 | Gerade PTV-Injektionseinlage |
| 45352057 | 2 mm | 120 mm | 5 | Gerade PTV-Injektionseinlage |
| 45352060 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage mit Sinter-Verkleidung |
| 45352062 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage mit drei Prallplatten |
| 45352083 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage |
| 45354033 | 5 mm | 105 mm | 25 | Gerade Splitless-Injektionseinlage |
| 45354057 | 2 mm | 120 mm | 25 | Gerade PTV-Injektionseinlage |
| 453T1905 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split FocusLiner |
| 453T2120 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-Prallplatteneinlage (Siltek) |
| 453T2121 | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Splitless-Injektionseinlage (Siltek) |
| 453T2895 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner |
| 453T2999 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Injektionspräzisionseinlage |
| 453T4895 | 5 mm | 105 mm | Splitless FocusLiner | |
| 453T4905 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split FocusLiner |
| 453T4999 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless FocusLiner |
| 45322045 | 2 mm | 120 mm | 5 | Gerade PTV-Einlage (deaktiviert) |
| 45322056 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek-Metalleinlage |
| 453A2009 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Mini-Lam Split/Splitless-Injektionseinlage |
| 453TH002 | Gemischt | Gemischt | 5 | Verschiedene Split/Splitless Liner, Musterpackung |
| 45350032TS auch als 45350032 bezeichnet | 3 mm | 105 mm | 5 | Gerade Einlage für Splitless-Injektion |
| 45352070TS auch als 45352070 bezeichnet | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Split-Einlage mit zurückgesetztem Schwanenhals |
| 45350030-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Gerade Direkteinlage |
| 45350032-UI | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Einlage |
| 453A1255-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Präzisionseinlage |
| 453A1335-UI | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Gerade Direkteinlage |
| 453A2265-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless-Einlage |
| 453A1295-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage |
| 453A1345-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus |
| 453A1925-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus |
| 453A1355-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus |
| 45350033-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Einlage |
| 453T1905-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Präzisionseinlage |
| 453A1252-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Präzisionseinlage |
| 453A1262-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless-Einlage |
| 453A2292-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage |
| 453A2332-UI | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Gerade Direkteinlage |
| 453A2342-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus |
| 453A2352-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus |
| 453A2922-UI | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus |
| 453T2171-UI | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage |
| 453T2845-UI | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-Einlage mit Prallplatte |
| 453T2999-UI | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless-Injektionspräzisionseinlage |
| 453TH002-UI | Gemischt | Gemischt | 5 | Packung mit verschiedenen Einlagen |
| 453A1365-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Zyklo-Einlage mit Doppelkonus |
| 453A1375-UI | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Zyklo-Split-Injektionseinlage |
| 45312145-UI | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV-Einlage, Tenax TA |
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
LinerGOLD GC-Einlagen sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, vertrauen können.