Clorhidrato de proadifen, 95 %
Clorhidrato de proadifen, 95 %
Clorhidrato de proadifen, 95 %
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de proadifen, 95 %

CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389.96 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo 457880050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS62-68-0
IUPAC Namehydrogen 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylpentanoate chloride
Molecular FormulaC23H32ClNO2
InChI KeyFHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Powder and/or chunks
Infrared spectrumConforms
Melting point121°C to 123°C
TLC>=94 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only