Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Bilis bovina, polvo

CAS: 8008-63-7 | C24H40O5 | 408.58 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Número de catálogo 460330250
Precio (EUR)
25,30
Each
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
25,30
Each
Identificadores químicos
CAS8008-63-7
IUPAC Name4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanoic acid
Molecular FormulaC24H40O5
InChI KeyBHQCQFFYRZLCQQ-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(CCC(O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Yellow to brown
Loss on drying=<5 % (105°C, 2 h)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only