Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS79559-97-0
IUPAC Namehydrogen (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine chloride
Molecular FormulaC17H18Cl3N
InChI KeyBLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
SMILES[H+].[Cl-].CN[C@H]1CC[C@@H](C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C2=CC=CC=C12
Mehr anzeigen