Finnpipette™ F1 Variable Volume Pipettes
Thermo Scientific™

Finnpipette™ F1 Variable Volume Pipettes

Maximize user comfort and reduce strain with the F1 system, which delivers performance with precision, all in a lightweight design. It's the ideal system for applications using expensive reagents and valuable samples.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
4641040N1 to 10 μLYellow
4641010N0.2 to 2 μLPink
4641020N0.5 to 5 μLPink
4641030N1 to 10 μLPink
4641060N2 to 20 μLYellow
4641070N10 to 100 μLYellow
4641080N20 to 200 μLYellow
4641090N30 to 300 μLOrange
4641100N100 to 1000 μLBlue
4641110N0.5 to 5 mLGreen
4641120N1 to 10 mLRed
4641140N5 to 50 μLYellow
製品番号(カタログ番号) 4641040N
価格(JPY)
31,940
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
53,240
割引額 21,300 (40%)
Each
容量(メートル法):
1 to 10 μL
色:
Yellow
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 可変容量ピペットの強化された容量調整機能は、静音性で、しっかり握れるグリップ付き調整ノブにより容量設定の操作が容易になりました。調整可能なフィンガーレストおよび軽量設計により、パフォーマンスを損なうことなく最高の快適性を実現します。
数十年にわたり、Thermo Scientific Finnpipette ピペットシステムは、優れた生産性と人間工学に基づく製品を世界中の数多くのラボやアプリケーションに提供してきました。

Finnpipette F1: 日常的な使用に必要な全ての機能を備えた信頼できるピペット

人間工学に基づく操作性
軽量のハンドル設計と軽い力で吸引操作やチップ着脱ができるため、RSI (反復性過労障害) のリスクを軽減します。

静かで容易な容量調整
旧モデルの 50% 未満の力で操作できる新しい軽快な容量調整メカニズムや静音性をご体験ください。

安全な容量ロック
容量保証設定が操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャー持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。

調節可能がもたらす快適性
右利き、左利きの両方に対応した 120° 調整可能なフィンガーレストで、連続操作でも疲れることがありません。

スーパーブローアウト
50 μl 以下のモデルでは、空気の排出が 150% 増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。

種類が豊富な Finntip ピペットチップ
Finntip は Finnpipette モデル専用に設計、製造されているため、最適なパフォーマンス、正確性、精度を実現します。

CE 認証済み
Finnpipette F1 ピペットとそれに対応した Finntip チップは、ヨーロッパ IVD 指令に基づき CE 認証済みです。

5 年間保証
便利なオンライン登録をご利用ください。条件はお使いの国により異なる場合があります。

Finnpipette ファミリー全体の詳細 >
仕様
適合チップFinntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
刻み0.02μL
モデルFinnpipette F1
Yellow
チャンネル数1
タイプVariable Volume Pipette
容量(メートル法)1 to 10 μL
Unit SizeEach