Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1
Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1

Proteja las muestras de la contaminación con este pipeta manual, que incorpora un apoyadedo ajustable y una superficie antimicrobiana.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)ExactitudPrecisión
465103025 μl+ / -0.6 %0,5 %
4651050100 μl+/- 0.4 %0.30%
46511003000μL+ / -0.3 %0,2 %
465112010000 µl+/- 0.3 %0.20%
4651140200 μl±0,40 %0,3 %
Número de catálogo 4651030
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Volumen (métrico):
25 μl
Exactitud:
+ / -0.6 %
Precisión:
0,5 %
Proteja las muestras de la contaminación con la pipeta de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incorporan un apoyadedo ajustable, superficie antimicrobiana y pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl o menos. Las pipetas de volumen fijo Finnpipette F1 proporcionan una acción de pipeteo ligera y suave con expulsión táctil de las puntas patentada para la máxima comodidad del usuario. La superficie antimicrobiana mantiene limpia la pipeta sin necesidad de aplicar otros líquidos descontaminantes en la superficie. La totalidad de la pipeta es resistente a la luz UV, la humedad y los reactivos
Características:
  • Superficie antimicrobiana: Los iones de plata (Ag) crean sobre la pipeta una superficie que inhibe el crecimiento de bacterias, microbios y hongos.
  • Apoyadedos ajustable: El apoyadedo puede regularse 120° para optimizar la posición de pipeteo
  • Acción de pipeteo suave y ligera: Mejora los resultados durante las sesiones de pipeteo largas.
  • Pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl e inferiores: Asegura la administración de microgotitas.
  • Expulsión suave de puntas patentada: Minimiza la fuerza necesaria para expulsar las puntas.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Exactitud+ / -0.6 %
DescripciónVolumen F1 fijo de un solo canal
ModeloF1
Precisión0,5 %
Número de canales1
TipoPipeta de volumen fijo
Volumen (métrico)25 μl
Unit SizeEach