Pixantron-Dimaleat, Thermo Scientific Chemicals
Pixantron-Dimaleat, Thermo Scientific Chemicals
Pixantron-Dimaleat, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pixantron-Dimaleat, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
465522500250 mg
Katalognummer 465522500
Preis (EUR)
243,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
243,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS144675-97-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Solubility(2 mg/ml in water) Clear solution
Appearance (Color)Purple to brown to black
HPLC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke