F1-ClipTip™ Multichannel Pipettes
Thermo Scientific™

F1-ClipTip™ Multichannel Pipettes

チップ着脱に必要な最小限の力でチップを一定の位置にしっかりロックし、全てのチャンネルを完全に密封する ClipTip 技術をご活用ください。8 または 12 チャンネルモデルからお選びください。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)チャンネル数適合チップ
4661180N30 to 300 μL12ClipTip 300
4661120N5 to 50 μL8ClipTip 50
4661130N10 to 100 μL8ClipTip 200
4661140N30 to 300 μL8ClipTip 300
4661160N5 to 50 μL12ClipTip 50
4661170N10 to 100 μL12ClipTip 200
4661210N1 to 10 μL8ClipTip 12.5 Ext
4661220N1 to 10 μL12ClipTip 12.5 Ext
製品番号(カタログ番号) 4661180N
価格(JPY)
160,540
Each
容量(メートル法):
30 to 300 μL
チャンネル数:
12
適合チップ:
ClipTip 300
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ マルチチャンネルピペットを使用すると、ClipTip 技術がチップを一定の位置にしっかりロックし、チップ着脱に必要な最小限の力ですべてのチャンネルを完全に密封します。新たに強化された容量調整機能は、静音かつ操作が簡単で、人間工学に基づいたユーザー操作性を実現します。

クリップできるチップだけが実現できる安心のピペット操作がここにあります。

ClipTip テクノロジーで完全にシールします。違いをご体感ください。

力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消
軽いタッチで、各チップをしっかりピペットに取り付けられます。

チップの緩みやリークのリスクを低減
ClipTip ピペットチップを装着すると、シールされ、緩むことがありません。ClipTip ピペッティングシステムは、チップが何度も接触したリ、ミキシングサイクルなど、広範囲にわたるアプリケーションでもチップを取り外すまでシールされます。

オペレーターの個人差に関係なく、安定で再現性のあるピペット操作
質の高い結果とより効率的な研究を実現します。

詳細を見る>

人間工学に基づく操作性
軽量のハンドル設計に加えて、軽い力でピペット操作やチップ着脱ができるため、反復性挫傷のリスクを軽減します。

安全な容量ロック
安全な容量設定が操作中の意図しない容量ズレを防ぎます。プランジャー持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。

調整可能で快適な操作
右利き、左利きの両方に対応した 120° 調整可能なフィンガーレストで、連続操作でも疲れることがありません。

小容量ピペット操作の改良
新しい0.1∼2 μLモデルと改良されたバージョンの 1 ∼ 10 μLモデルは、小容量のアプリケーションでパフォーマンスが最適化されます。

種類が豊富な ClipTip ピペットチップ
F1-ClipTip ピペットに対応しているサイズ:12.5 Ext、20、50、200、300、300 Ext および 1000 μL

保証期間
便利なオンライン登録をご利用ください。条件はお使いの国により異なる場合があります。

IVD 指令 98/79/EC 要件(欧州のみで有効)に適合しています。北米では in vitro 診断に使用できません。
仕様
適合チップClipTip 300
概要F1-ClipTip
刻み1μL
色Orange
チャンネル数12
製品ラインF1-ClipTip
タイプPipette
容量(メートル法)30 to 300 μL
Unit SizeEach