E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette
E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette
E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette
E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette
E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette
E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette
Thermo Scientific™

E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette

다양한 기능과 맞춤형 설정, 클립 팁 기술로 매일 96-웰과 384-웰 마이크로플레이트 피펫팅 작업을 자동화합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)채널 수함께 사용가능한 팁
4671020BT0.5 to 12.5 μL16ClipTip 384 12.5
4671000BT0.5 to 12.5 μL8ClipTip 12.5
4671040BT2 to 125 μL8ClipTip 200
4671070BT10 to 300 μL8ClipTip 300
4671100BT15 to 1250 μL8ClipTip 1250
4671010BT0.5 to 12.5 μL12ClipTip 12.5
4671050BT2 to 125 μL12ClipTip 200
4671080BT10 to 300 μL12ClipTip 300
4671090BT30 to 850 μL12ClipTip 1000
4671030BT1 to 30 μL16ClipTip 384 30
4671060BT2 to 125 μL16ClipTip 384 125
카탈로그 번호 4671020BT
제품 가격(KRW)
2,894,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
3,404,000
할인액 510,000 (15%)
Each
부피(미터법):
0.5 to 12.5 μL
채널 수:
16
함께 사용가능한 팁:
ClipTip 384 12.5
제품 가격(KRW)
2,894,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
3,404,000
할인액 510,000 (15%)
Each
다양한 기능과 맞춤 설정으로 Thermo Scientific™ ClipTip™의 안전 밀봉 기술과 함께 Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Electronic Multichannel Pipette은 일상적인 96- 및 384-웰 마이크로플레이트 피펫팅 작업을 자동화할 수 있습니다. 모든 작업 및 작업자 기호에 적합한 최적의 기능으로 다시 즐겁게 피펫팅할 수 있습니다. 차이점을 느껴보십시오.

혁신적인 ClipTip 인터로킹 팁 인터페이스 기술†

  • 팁은 방출될 때까지 해당 위치에 고정—팁을 떨어뜨려 귀중한 시료를 낭비하지 않음
  • 정확도와 정밀도를 향상시키기 위해 각 팁에서 시료 부피를 지킬 수 있도록 완전하게 밀봉
  • 큰 힘을 주지 않아도 부착과 분리가 가능—팁이 피펫에 부딪히는 상황이 방지

시료 이송에 적합한 선택
Equalizer 모델의 경우 실험실 기구 종류별로 팁 간격을 조절하여 반복을 줄이고 시간을 절약할 수 있음

다양한 사용자 및 환경을 위한 통합 작동

  • 개인 이용자 인터페이스 및 비밀번호 보호는 다양한 사용자 사이에 일정한 작동을 보장
  • 다시금 즐겁게 피펫팅을 할 수 있도록 도움을 주는 전자식 작동
  • 최고의 편안함과 사용 용이성을 위해 고안된 전자 팁 배출 및 집게 손가락 피펫팅 동작으로 피펫팅 중 엄지가 피로하지 않음

모든 용도에 대해 최적의 기능을 보장하는 두 가지 작동 옵션
매트릭스 또는 가장 일반적인 용도에 알맞는 설정의 사전 설정에 기초하여 단계를 선택

MyPipette™ - 한 번의 클릭으로 보다 효율적이고 일관적인 피펫팅
선호하는 순서로 아이콘을 정렬하거나 즐겨 쓰는 프로그램과 피펫팅 기능을 단축키로 생성하여 메인 메뉴를 설정할 수 있으며, 비밀번호를 사용하면 의도치 않은 편집으로부터 중요한 설정을 보호할 수 있음

최대 20개 프로그램 저장 가능
지속적인 편집에 지치십니까? 프로그램 기능을 이용하여 가장 많이 사용하는 최대 20개의 매트릭스나 사전 설정 프로토콜 이름을 지정하여 저장할 수 있습니다.

모든 용도에 사용 가능한 피펫
0.5 ∼ 1250μL의 부피에서 단일 채널과 8- ∼ 16-채널의 멀티 채널, 또는 6- ∼ 12-채널의 팁 간격 조절이 가능한 Equalizer 멀티 채널 피펫 중에서 선택 가능

피펫 추적 가능
피펫을 보내 점검을 받아야 할 시기를 알려주는 서비스 및 보정 추적기

액체 전용 보정
액체 전용 보정으로 품질 결과 향상

리튬-이온 배터리
오래 지속되는 성능과 빠른 충전

다양한 충전 방식
충전 스탠드 또는 플러그 중 선택 가능

2년 품질 보증
편리한 웹 등록

Thermo Scientific ClipTip 피펫 팁과 호환 가능합니다.
† E1-ClipTip 12.5 및 모든 384 E1-ClipTip 피펫은 스냅형 밀봉 기술을 활용합니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
함께 사용가능한 팁ClipTip 384 12.5
증분0.01μL
모델Bluetooth
프로그래밍 가능성Yes
색상Pink
용도ClipTip™ 384 12.5
채널 수16
제품라인E1-ClipTip
유형Electronic Pipette
부피(미터법)0.5 to 12.5 μL
Unit SizeEach