E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
Thermo Scientific™

E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes

Automate daily 96-and 384-well microplate pipetting tasks with the sealed-in security of ClipTip technology in these electronic multichannel pipettes, which offer both versatility and customization.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)チャンネル数適合チップ
4671080BT10 to 300 μL12ClipTip 300
4671000BT0.5 to 12.5 μL8ClipTip 12.5
4671040BT2 to 125 μL8ClipTip 200
4671070BT10 to 300 μL8ClipTip 300
4671100BT15 to 1250 μL8ClipTip 1250
4671010BT0.5 to 12.5 μL12ClipTip 12.5
4671050BT2 to 125 μL12ClipTip 200
4671090BT30 to 850 μL12ClipTip 1000
4671020BT0.5 to 12.5 μL16ClipTip 384 12.5
4671030BT1 to 30 μL16ClipTip 384 30
4671060BT2 to 125 μL16ClipTip 384 125
製品番号(カタログ番号) 4671080BT
価格(JPY)
208,700
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
260,880
割引額 52,180 (20%)
Each
容量(メートル法):
10 to 300 μL
チャンネル数:
12
適合チップ:
ClipTip 300
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ 電動マルチチャンネルピペットは多用途性とカスタマイズ性が強化されており、Thermo Scientific™ ClipTip™ テクノロジーにより確実にシーリングするとともに、日常的な 96 および 384 ウェルマイクロプレートでのピペット操作を自動化します。最適な機能による楽なピペット操作で、あらゆる用途とユーザーの好みに合わせることができます。新しい My Pipette™ Creator アプリケーションを使用して、お使いの PC から快適に E1-ClipTip のプログラミングをすることができます。
革新的な ClipTip インターロックチップインターフェイステクノロジー*
  • チップは取り外されるまで所定の位置にロックされ、シーリングされるため、チップが脱落して貴重なサンプルを無駄にすることがありません
  • 完全シーリングで各チップのサンプル量を確保し、精度と正確さが向上しています
  • 軽い力でチップを着脱でき、力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消します

新時代の技術を駆使したピペット操作方法に革新をもたらす My Pipette Creator
  • Thermo Fisher Cloud を活用した新しいウェブベースのピペットアプリケーション
  • E1-ClipTip ピペットとスタッフ間でプロトコルの効率的かつ集中的なプログラミングと共有を実現します
  • お好みの試薬キットとピペットプロトコルの多くに対応した、ダウンロードおよび共有可能なプログラム済みのプロトコルを提供します
  • Bluetooth** または USB 接続を介して E1-ClipTip ピペットをアプリケーションに接続できます
  • お使いの PC から快適にコラボレーションと再現性を向上させることができます

ピペット操作を容易にする E1-ClipTip ピペット
  • E1-ClipTip は、最適な快適さと使いやすい設計で、電動チップイジェクションと人差し指での操作により、ピペット操作中の親指の負担を軽減します。
  • 二つの操作オプション: 使用頻度の高いアプリケーションを設定できる、ステップベースの Matrix (マトリックス) または Presets (プリセット)。
  • プログラム機能により、使用頻度の高い Matrix (マトリックス) または Presets (プリセット) プロトコルを 30 個まで名前を付けて保存できます。
  • Bluetooth** を介して、お使いの E1-ClipTip ピペットを My Pipette Creator アプリケーションに接続できるため、利便性が向上しています。
  • 5 個の異なるユーザープロファイルにより、複数のユーザーとプロトコル向けに設定をカスタマイズできます。
  • MyPipette™ 機能によりメインメニュー表示のカスタマイズが可能で、好みの順番にアイコンを編集したり、好みのプログラムやピペット機能のショートカットを作成できます。重要な設定をパスワード保護し、不用意な編集を防止できます。
  • 点検トラッカーと校正トラッカーで、ピペットの点検が必要なタイミングを確認できます。
  • 優れたパフォーマンスの持続と高速充電を実現するリチウムイオン電池を採用しています。充電スタンドでも、プラグでも充電可能です。
  • 便利なウェブ登録による 2 年間保証があります。

あらゆるアプリケーションに対応する E1-ClipTip ピペットおよび ClipTip チップ
  • 0.5 μL ~ 1250 µL の範囲の容量から E1-ClipTip を選択可能:
    • シングルチャンネル
    • 96 および 384 フォーマットで 8、12 または 16 チャンネルに対応するマルチチャンネル
    • 96 および 384 フォーマットで 6、8、12 チャンネルに対応する、チップ間隔調整が可能なマルチチャンネル
  • 種類豊富な ClipTip チップ:
    • ClipTip 96 フォーマットチップには、20、50、200、300、1000 および 1250 µl をご用意
    • ClipTip 384 フォーマットチップには、12.5、30 および 125 µl をご用意
    • さまざまなパッケージオプション: フィルターチップ、滅菌、非滅菌、ラック、リロード


* E1-ClipTip 12.5 および全 384 E1-ClipTip ピペットは、スナップアンドシール技術を採用しています。
** Bluetooth モデルが利用可能な国は、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イタリア、 日本、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、英国、米国、およびバチカンです。その他の国では、「BT」拡張のないカタログ番号を使用する必要があります。


内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

特に指定のない限り、商標はすべてサーモフィッシャーサイエンティフィックとその子会社の所有物です。Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. の商標です。
仕様
適合チップClipTip 300
刻み0.1μL
モデルBluetooth
プログラム可能Yes
Orange
使用対象ClipTip™ 300
チャンネル数12
製品ラインE1-ClipTip
タイプElectronic Pipette
容量(メートル法)10 to 300 μL
Unit SizeEach