Immuno Tube and Stopper
Immuno Tube and Stopper
Immuno Tube and Stopper
Immuno Tube and Stopper
Thermo Scientific™

Immuno Tube and Stopper

Thermo Scientific™ Immuno Tube and Stopper는 ELISA, 고체상 RIA, 액체상 RIA 분석용으로 적합하며 매번 재현성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호물질직경(미터법) 외부제품 유형용도(장비)
468608Polyethylene15 mmImmuno Tubes and StopperImmuno Tube
341866Polyethylene11 mmStopper11 mm Nunc-Immuno Tubes
343036Polyethylene15 mmStopper15 mm Nunc-Immuno Tubes
348801Polyethylene12 mmStopper12 mm Nunc-Immuno Tubes
443990Polyethylene12 mmImmuno Tubes and StopperImmuno Tube
444202Polystyrene12 mmImmuno Tubes and StopperImmuno Tube
466982Polyethylene11 mmImmuno Tubes and Stopper
470319Polystyrene12 mmImmuno Star Tubes and StopperImmuno Tube
카탈로그 번호 468608
제품 가격(KRW)
411,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
483,000
할인액 72,000 (15%)
Case of 1200
물질:
Polyethylene
직경(미터법) 외부:
15 mm
제품 유형:
Immuno Tubes and Stopper
용도(장비):
Immuno Tube
제품 가격(KRW)
411,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
483,000
할인액 72,000 (15%)
Case of 1200

Thermo Scientific™ Immuno Tube and Stopper는 ELISA, 고체상 RIA, 액체상 RIA 분석용으로 적합하며 매번 재현성 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 이들 제품은 업계 최고의 품질 기준과 인증이 뒷받침합니다.

특징:
  • 최적의 결합을 위해 세 가지 표면 형태로 제공
  • 스토퍼를 포함한 세 가지 튜브 크기 제공(별매)
  • 표준 장비에 장착 가능
  • 표면 옵션:

  • Thermo Scientific™ PolySorp™는 소수성 영역을 가진 생체분자와 잘 결합하는 소수성 표면입니다.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™는 IgG 결합에 최적화된 친수성 표면이며 친수성/소수성 특성을 가진 다른 많은 단백질과 생체분자의 결합도 증가시킵니다.
  • Thermo Scientific™ Mini-Sorp™는 폴리에틸렌 성분 재질로, 결합이 낮은 표면을 제공합니다.
  • 액상 면역분석 튜브(카탈로그 번호 443990, 468608):

  • MiniSorp 표면
  • 특수 폴리에틸렌 성분으로 몰딩
  • RIA를 포함한 액상 면역분석, 시약 보관 또는 크로마토그래피 분별 수집에 적합
  • 고상 면역분석 튜브:

  • 최적의 결합을 위한 PolySorp 및 MaxiSorp 표면 옵션
  • IRMA, ELISA 및 ILMA 등의 고상 면역 기법에 적합
  • 최적의 품질을 위해 고품질 폴리스티렌 사용
  • 스타 튜브 디자인으로 민감성을 높이고 분석 시간 단축
  • 분석 감도를 높이고 배양 시간 단축
  • 권장 용도:

  • ELISA
  • 고상 RIA
  • 액상 RIA
  • 시료 보관
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    직경(미터법) 외부15 mm
    용도(장비)Immuno Tube
    케이스당 수1200
    팩당 수150
    길이(미터법)100 mm
    물질Polyethylene
    제품 유형Immuno Tubes and Stopper
    표면MiniSorp
    부피(미터법)12 mL
    Unit SizeCase of 1200