Favipiravir
Thermo Scientific Chemicals

Favipiravir

CAS: 259793-96-9 | C5H4FN3O2, C5H4FN3O2 | 157.10 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mg
500 mg
Katalognummer 468695000
Preis (EUR)
418,00
Each
Menge:
500 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
418,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS259793-96-9
IUPAC Name6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide
Molecular FormulaC5H4FN3O2
InChI KeyZCGNOVWYSGBHAU-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=O)C1=NC(F)=CNC1=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Water=<2 %
Appearance (Color)White to yellow
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only