Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Módulos estándar transparentes para inmunoensayos
Thermo Scientific™

Módulos estándar transparentes para inmunoensayos

Realice aplicaciones que ofrezcan reproducibilidad entre pocillos con estos módulos estándar transparentes para inmunología. Fabricados para adaptarse a equipos estándar.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTratamiento de superficieVolumen de trabajo (métrico)Forma del pocilloDiseño del pocillo
469949MaxiSorp350 μlRedondoF8
434797MaxiSorp350 μlRedondoF8
441653MaxiSorp250 μlRedondoC8
444865PolySorp250 μlRedondoC8
445101MaxiSorp250 μlRedondoC8
467120MediSorp350 μlRedondoF8
467140MultiSorp350 μlRedondoF8
467466MaxiSorp350 μlRedondoF16 (2 x 8 pocillos)
467679PolySorp350 μlRedondoF16
468667MaxiSorp350 μlRedondoF8
469078PolySorp350 μlRedondoF8
469264Hidrófilo250 μlRedondoU16
469914MaxiSorp350 μlRedondoF16 (2 x 8 pocillos)
469922PolySorp350 μlRedondoF16 (2 x 8 pocillos)
469957PolySorp350 μlRedondoF8
473709MaxiSorp250 μlRedondoC12
473717PolySorp250 μlRedondoC12
475078MaxiSorp250 μlRedondoU8
475086PolySorp250 μlRedondoU8
6302Immulon 2 HB330 μlRedondoF12
6309Immulon 2 HB330 μlRedondoF12
6310Immulon 1 B330 μlRedondoF12
6405Immulon 4 HBX330 μlRedondoF12
95029100Unión mejorada350 μlRedondoF8
Número de catálogo 469949
Precio (MXN)
-
Tratamiento de superficie:
MaxiSorp
Volumen de trabajo (métrico):
350 μl
Forma del pocillo:
Redondo
Diseño del pocillo:
F8

Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.

Características:

  • Varios formatos de tiras: tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
  • Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
  • Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
  • Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
  • Marco apilable con marcas de orientación de la tapa
  • Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
  • Dimensiones externas: 128 x 86 mm
  • Selección de superficie:

  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glicanos.
  • Información sobre pedidos:

    Los módulos son independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Bastidores y módulos disponibles por separado. Disponibilidad de tapas de tiras y cinta de sellado. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.

    Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    Propiedad de uniónHidrófilo
    BreakApartTiras separable
    Certificaciones/conformidadCertificación para la adsorción de IgG; CV del < 5 % entre pocillos
    Los recipientesSí
    Método de detecciónColorimétrico
    FormatoEstándar
    TapaSin tapa
    N.º por caja640
    N.° por paquete160
    Envase640 cajas
    Bloqueo de placasNinguno
    Tipo de productoTira de microplacas
    Cantidad640/caja
    Molécula dianaAnticuerpos (glucoproteínas)
    Volumen de trabajo (métrico)350 μl
    Diseño del pocilloF8
    matriz, red, conjunto1 x 8
    ColorTransparente
    MaterialPoliestireno
    N.° de pocillos8
    Tratamiento de superficieMaxiSorp
    Forma del pocilloRedondo
    Unit SizeCase of 640

    Preguntas frecuentes

    What frames do you recommend for your Immuno Clear Standard Modules?

    We recommend Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules, BreakApart frame (Cat. No. 465404). This frame is designed to hold the Immuno Clear Standard Modules.

    What length of peptide is ideal for binding to the Thermo Scientific MaxiSorp surface? What are the detection limitations?

    We have tested and found that a 3 amino acid peptide (Pro, Leu, Gly) cannot be detected when passively adsorbed on the MaxiSorp surface. However, this peptide can be detected when covalently immobilized using CovaLink NH Modules and CovaLink NH2 Modules and Plates. Using covalent immobilization of small peptide residues, you can typically obtain a better orientation of the molecule and reduced problems with antibody recognition of the peptide due to masking of the epitope. We have discovered that a 7 amino acid peptide from the MHC Class II antigen can be detected when adsorbed on the MaxiSorp surface. We state that the detection limitation using the MaxiSorp surface is between 3 and 7 amino acid residues.
    One additional note is that detection is contingent upon the orientation of the peptide when immobilized. If the active site is inactivated or hidden at the site facing the solid phase, no detection signal is observed.

    Can I bind either single- or double-stranded DNA to the Thermo Scientific MaxiSorp surface?

    Single-stranded DNA can be adsorbed to our MaxiSorp surface using approximately 10 µg ssDNA per mL PBS, pH 8.2, although the stability is uncertain. Based on our experience, ssDNA immobilized on the MaxiSorp surface is so loosely bound that it can be removed by stringent washing.
    Double-stranded DNA will not bind to the MaxiSorp surface. DNA, however, can be covalently bound to Nunc NucleoLink Strips.

    Are your Thermo Scientific 8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules compatible with all Nunc MicroWell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates?

    Our Thermo Scientific 8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules were designed to provide a positive seal for flat and round bottom wells of our Nunc MicroWell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates.
    8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules are not compatible with C or V bottom wells of the Nunc Microwell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates.

    For Nunc Immuno plates and modules, what are the advantages of one well geometry type over another? Which types should I use for various applications?

    The following list describes the geometries of wells available for Nunc Immuno-plates and modules:
    - Flat bottom (F): Allows maximum transmission of light. These plates can be read on a monochromatic reader.
    - Round bottom (U): This geometry optimizes washing and coating. These plates can be read using a dual wavelength reader.
    - "C" bottom (C): This design of the well is a combination of both flat and round bottoms. Basically, it is a flat bottomed well with curved edges at the bottom. These plates also can be read using a monochromatic reader combining optimal reading and washing.
    - StarWell: These wells have a modified "C" shape geometry with eight fins strategically placed at the bottom. This feature increases surface area, allowing more molecules to become immobilized which reduces incubation times.