Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plate
Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plate
Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plate
Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plate
Thermo Scientific™

Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plate

비색 검사(colormetric assays)에서 신뢰할 수 있고 재현성 있는 결과를 위해 네 가지 결합 표면 옵션 중에서 선택하여 사용하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호표면 처리인증부피(미터법) 작동바코드
475094PolySorpNo350 μLNo Barcode
3355Immulon 1 BNo230 μLNo Barcode
3455Immulon 2 HBNo280 μLNo Barcode
3855Immulon 4 HBXNo280 μLNo Barcode
439454MaxiSorpYes350 μLNo Barcode
442404MaxiSorpNo350 μLNo Barcode
456529PolySorpNo350 μLNo Barcode
456537MaxiSorpYes350 μLNo Barcode
460984MaxiSorpYes350 μLIncludes Barcode
467320MediSorpYes350 μLNo Barcode
467340MultiSorpNo350 μLNo Barcode
9502227Universal BindingNo330 μLNo Barcode
95029330Enhanced BindingYes330 μLNo Barcode
카탈로그 번호 475094
제품 가격(KRW)
245,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
288,000
할인액 43,000 (15%)
Case of 60
표면 처리:
PolySorp
인증:
No
부피(미터법) 작동:
350 μL
바코드:
No Barcode
제품 가격(KRW)
245,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
288,000
할인액 43,000 (15%)
Case of 60
정량 및 정성 solid phase immunoassay에 이상적인 Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ 및 Microtiter™ 투명 플레이트를 특징으로 하는 Thermo Scientific™ Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plate는 colormetric assays에서 신뢰할 수 있고 재현성있는 결과를 보여주며, 네 가지 결합 표면 옵션으로 제공됩니다.

96-웰 솔리드 플레이트:

  • 투명 폴리스티렌
  • 최적의 결합을 위한 네 가지 표면 옵션
  • 행과 열에 알파벳과 숫자로 라벨링됨

표면:

  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B, Universal Binding(UB)은 소수성 분자를 흡착하는 데 사용됩니다.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ 및 Immulon 2HB는 약한 친수성이고 다양한 생물 분자를 결합합니다.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, Enhanced Binding(EB)는 친수성이고 항체 샌드위치 어세이에 이상적입니다.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™는 친수성이 매우 강하며 글리칸과 수용성 단백질에 이상적입니다.

주문 정보:

국가별로 제공 여부가 달라질 수 있습니다. 467320, 456537, 460984 및 439454에는 인증서가 포함됩니다.

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
결합 특성Hydrophobic
인증No
검출 방법Colorimetric
형식Standard
뚜껑Without Lid
케이스당 수60
팩당 수5
포장60 Cases
플레이트 블로킹None
제품 유형Microplate
수량60/Cs.
타겟 분자Lipids
부피(미터법) 웰400 μL
부피(미터법) 작동350 μL
어레이8 x 12
바코드No Barcode
색상Clear
물질Polystyrene
웰 수96
멸균Non-sterile
표면 처리PolySorp
웰 형상Round, Flat Bottom (F-well)
Unit SizeCase of 60

자주 묻는 질문(FAQ)

For Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plates, is the surface treatment solely on the bottom of the well, or is it also applied to the sides?

For energy treated plates, the entire plate surface receives the energy treatment. The MaxiSorp, PolySorp, MediSorp and MultiSorp plates are energy treated plates. For traditionally treated plates, the well surface is treated up to the listed working volume.

Are your Thermo Scientific 8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules compatible with all Nunc MicroWell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates?

Our Thermo Scientific 8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules were designed to provide a positive seal for flat and round bottom wells of our Nunc MicroWell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates.
8-Well Strip Caps for Immuno Standard Modules are not compatible with C or V bottom wells of the Nunc Microwell 96-Well Microplates and Nunc Immuno 96-Well Plates.

For Nunc Immuno plates and modules, what are the advantages of one well geometry type over another? Which types should I use for various applications?

The following list describes the geometries of wells available for Nunc Immuno-plates and modules:
- Flat bottom (F): Allows maximum transmission of light. These plates can be read on a monochromatic reader.
- Round bottom (U): This geometry optimizes washing and coating. These plates can be read using a dual wavelength reader.
- "C" bottom (C): This design of the well is a combination of both flat and round bottoms. Basically, it is a flat bottomed well with curved edges at the bottom. These plates also can be read using a monochromatic reader combining optimal reading and washing.
- StarWell: These wells have a modified "C" shape geometry with eight fins strategically placed at the bottom. This feature increases surface area, allowing more molecules to become immobilized which reduces incubation times.

Which surfaces do you recommend for RIA (radioimmunoassay)?

The choice of plates or modules will depend on the type of RIA you are planning to perform and specific assay conditions. Nunc provides two different surfaces for immunoassays, PolySorp and MaxiSorp.
- MaxiSorp surface is highly charged and should be used if the assay requires quantitative measurement of proteins (antibodies) or molecules with polar groups.
- PolySorp surface should be used if the assay consists of less polar molecules with hydrophobic characteristics.

Which 96-well Immuno plates or modules do you recommend for various applications?

The following list offers a brief description of the features of Nunc products and their specific applications:
- Nunc-Immuno Plates, MaxiSorp surface - These plates are designed for solid phase immuno assays and have a polystyrene surface with high affinity for polar groups and hydrophilic molecules. These 96-well plates are available with flat (F), round (U), or (C) bottom-well designs.
- Nunc-Immuno Plates, PolySorp surface - These plates have a polystyrene surface which adsorps less polar molecules compared to the MaxiSorp surface and has a high affinity for hydrophobic groups. These 96-well plates are available with flat (F), round (U), or (C) bottom-well designs.
- Nunc-Immuno Modules - These modules are designed for solid-phase immuno assays. The modules are available in 8-, 12- or 16-well formats with (F), (U), and (C) bottom-well and 8-well BreakApart with (C) bottom-well designs. These different formats allow one to choose the style which is appropriate for their assay design.
BreakApart Modules and LockWell Modules can be used for radioimmunoassays.
- Nunc StarWell Immuno Breakable Modules - The 8-well modules feature eight fins on the inner wall of the (C) bottom wells. This design increases the surface area by 50%. The increase in surface area allows more molecules to be immobilized, increasing assay signal. The fin configuration provides shorter diffusion distance to the surface, reducing incubation times.
- LockWell Immuno Breakable Modules - Each plate consists of 1 x 8 breakable strips. These strips are assembled in a designed frame which locks each well into place by a spring lock. This spring lock design orientates each well at the same horizontal level allowing uniform washing and reading. The LockWell Modules are available with round (U), (C) or StarWell bottom-well designs.
- Plates and Modules with (CovaLink) Covalent Binding Surfaces: These plates can be used to bind proteins, peptides, DNA or carbohydrates. Covalent linkage occurs via secondary amine group. This allows a specific orientation and provides improved stability compared to passive adsorption due to chemical binding between molecules. Binding of molecules on PolySorp and MaxiSorp surfaces is obtained by passive adsorption. CovaLink is a surface grafted with secondary amino groups (<NH) which serves as a bridge for covalent coupling. The covalent binding can immobilize small molecules such as biotin or peptides which may otherwise bind weakly by physical adsorption and facilitate the recognition by detection molecule.
- Nunc FluoroNunc/LumiNunc 96-Well Plates: These plates are optimized for IFMA (Immunofluorometric Assays) or FIA (Fluorometric Immuno Assays). The transparent polystyrene plates give a low background fluorescence and are optimal where a read-through system is used. The white plates/modules provide maximum reflection of fluorescence signal while maintaining low background. The white plates/modules are often used for epifluorescence reading. Black modules reduce background fluorescence and minimize back-scatter light which is often encountered in epifluorescence.