Heraguard™ Zubehör für ECO Reinluftwerkbänke
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Heraguard™ Zubehör für ECO Reinluftwerkbänke

Erhöhen Sie die Flexibilität und verbessern Sie den Betrieb mit diesem Zubehörsortiment für die HERAguard™ ECO Reinluftwerkbank.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypZur Verwendung mit (Geräte)
50076408MedienventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50046015MedienventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50044679MedienventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50052208Windschutz-KitHPH 9 Größen
51901074Abdeckungen für ArbeitsflächenECO 0,9
50073943Allgemeines ZubehörECO 0,9
50073944Allgemeines ZubehörECO 1,2 bis 1.8/95
50139418AbdeckungECO 1,2
50074905MagnetventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50140094UV-OptionenECO 1,5
50059017MedienventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50140092UV-OptionenECO 0,9
50045959MedienventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50052460Windschutz-KitHPH 12 Größen
50139417AbdeckungECO 0,9
50052461Windschutz-KitHPH 15 Größen
50044678MedienventileECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
51901075Abdeckungen für ArbeitsflächenECO 1,2
51901073UV-OptionenECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
51901077Abdeckungen für ArbeitsflächenECO 1,8
50139420AbdeckungECO 1,8
51901072Seitenfenster-ModifikationenECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
51901071Seitenfenster-ModifikationenECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
50139419AbdeckungECO 1,5
50140093UV-OptionenECO 1,2
50052462Windschutz-KitHPH 18 Größen
50140095UV-OptionenECO 1,8
50139421AbdeckungECO 1,8/95
51901076Abdeckungen für ArbeitsflächenECO 1,5
50140096UV-OptionenECO 1,8/95
Katalognummer 50076408
Preis (EUR)
-
Produkttyp:
Medienventile
Zur Verwendung mit (Geräte):
ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95

Erhöhen Sie die Flexibilität und verbessern Sie den Betrieb mit dem Zubehör für Thermo Scientific™ HERAguard ECO Reinluftwerkbänke. Zu den Optionen gehören Medienventile, Magnetventil, Ummantelung für Arbeitsflächen aus Edelstahl, Seitenfensteränderungen, UV- und UV-Nachtabdeckungen, Frontscheiben-Schutzkits und weiteres Zubehör.

†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.

Specifications
KonfigurationsoptionenEinbau vor Ort
BeschreibungDurchführung für Schlauchverbindungsstücke in der Seitenwand. Geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte)ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
ProdukttypMedienventile
Unit SizeEach