Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|
| 5009C | 0,09 μm | 1000 mL |
| 5003A | 0,03 μm | 15 ml |
| 5003B | 0,03 μm | 100 mL |
| 5003C | 0,03 μm | 1000 mL |
| 5006A | 0,06 μm | 15 ml |
| 5006B | 0,06 μm | 100 mL |
| 5006C | 0,06 μm | 1000 mL |
| 5008A | 0,08 μm | 15 ml |
| 5008B | 0,08 μm | 100 mL |
| 5008C | 0,08 μm | 1000 mL |
| 5009A | 0,09 μm | 15 ml |
| 5009B | 0,09 μm | 100 mL |
| 5010A | 0,10 μm | 15 ml |
| 5010B | 0,10 μm | 100 mL |
| 5010C | 0,10 μm | 1000 mL |
| 5011A | 0,11 μm | 15 ml |
| 5011B | 0,11 μm | 100 mL |
| 5011C | 0,11 μm | 1000 mL |
| 5012A | 0,12 μm | 15 ml |
| 5012B | 0,12 μm | 100 mL |
| 5012C | 0,12 μm | 1000 mL |
| 5014A | 0,14 μm | 15 ml |
| 5014B | 0,14 μm | 100 mL |
| 5014C | 0,14 μm | 1000 mL |
| 5016A | 0,16 μm | 15 ml |
| 5016B | 0,16 μm | 100 mL |
| 5016C | 0,16 μm | 1000 mL |
| 5017A | 0,17 μm | 15 ml |
| 5017B | 0,17 μm | 100 mL |
| 5017C | 0,17 μm | 1000 mL |
| 5020A | 0,20 μm | 15 ml |
| 5020B | 0,20 μm | 100 mL |
| 5020C | 0,20 μm | 1000 mL |
| 5022A | 0,22 μm | 15 ml |
| 5022B | 0,22 μm | 100 mL |
| 5022C | 0,22 μm | 1000 mL |
| 5024A | 0,24 μm | 15 ml |
| 5024B | 0,24 μm | 100 mL |
| 5024C | 0,24 μm | 1000 mL |
| 5026A | 0,26 μm | 15 ml |
| 5026B | 0,26 μm | 100 mL |
| 5026C | 0,26 μm | 1000 mL |
| 5030A | 0,3 μm | 15 ml |
| 5030B | 0,3 μm | 100 mL |
| 5030C | 0,3 μm | 1000 mL |
Las microesferas de poliestireno tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Los diámetros de las partículas se miden mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o dispersión de la luz. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso. Las partículas de la serie 5000 tienen un tamaño máximo de 3,1 micrómetros. Si necesita partículas más grandes, consulte nuestras suspensiones de microesferas de copolímero de la serie 7000.
Información para pedidos:
Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia A), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendado para:
Partículas de polímero de alta concentración < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.