Search
Search
| Référence | Type | Conception | Longueur (métrique) | Taille unitaire |
|---|---|---|---|---|
| 5015-0002PK également connu sous le numéro 5015-0002 | Tige de stockage | Standard | 30 cm | Pack of 12 |
| 378441 | Tige de stockage cryogénique | Standard | 29 cm | Case of 50 |
| 5015-0001 | Tige de stockage cryogénique | Étagé | 29 cm | Case of 48 |
| 5015-0001PK également connu sous le numéro 5015-0001 | Tige de stockage cryogénique | Étagé | 29 cm | Pack of 12 |
| 5015-0002 | Tige de stockage | Standard | 30 cm | Case of 48 |
| DS5020-0000 | Tige de stockage cryogénique | Codeur | Sans objet | Case of 100 |
Rangez vos tubes de cryostockage Thermo Scientific™ Nalgene™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ dans des casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.