Specifications
BeschreibungKit – Ersatzbirnen für das Lichtmodul zum Ausbrüten von Tieren
Zur Verwendung mit (Anwendung)Ausbrüten von Tieren/Insekten
Zur Verwendung mit (Geräte)Lichtmodul zum Ausbrüten von Tieren
Enthält7 Leuchtstofflampen – Tageslicht
BeleuchtungLED
Versandgewicht (angloamerikanisch)3,09 lbs
Versandgewicht (metrisch)1400 g
TypZubehör, Ersatzbirnen für das Lichtmodul zum Ausbrüten von Tieren
Gewicht (angloamerikanisch)1,48 lbs
Gewicht (metrisch)670 g
Unit SizeEach