Search
Search
| Katalognummer | Produkttyp | Beschreibung | Material | Breite (angloamerikanisch) |
|---|---|---|---|---|
| 51900481 | Netzkabel und interne Steckdose | Schweiz | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51029701 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 0.9, Breite 1000 mm, Breite innen 920 mm, Gewicht 90 kg, 230 V, 50 Hz | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | 3 ft. |
| 51029702 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.2, Breite 1300 mm, Breite innen 1220 mm, Gewicht 120 kg, 230 V, 50 Hz | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | 4 ft. |
| 51029703 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.5, Breite 1600 mm, Breite innen 1520 mm, Gewicht 140 kg, 230 V, 50 Hz | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | 5 ft. |
| 51029704 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.8, Breite 1900 mm, Breite innen 1820 mm, Gewicht 150 kg, 230 V, 50 Hz | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | 6 ft. |
| 51900300 | Netzkabel und interne Steckdose | Schweiz | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51900303 | UK-Netzkabel und interne Buchse | UK | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51900306 | Netzkabel und interne Steckdose | Italien | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51900448 | Netzkabel und interne Steckdose | Frankreich | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51900449 | Netzkabel und interne Steckdose | Australien | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51900900 | Netzkabel und interne Steckdose | China | Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
| 51029691 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 0.9 | Edelstahl | 3 ft. |
| 51029692 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.2 | Edelstahl | 4 ft. |
| 51029693 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.5 | Edelstahl | 5 ft. |
| 51029694 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.8 | Edelstahl | 6 ft. |
| 51029696 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 0.9 | Melamin | 3 ft. |
| 51029697 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.2 | Melamin | 4 ft. |
| 51029698 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.5 | Melamin | 5 ft. |
| 51029699 | ECO Reinluftwerkbank | Heraguard ECO 1.8 | Melamin | 6 ft. |
| 51029935 | ECO Reinluftwerkbank | Hera Guard EC 0.9, mit UV-Option | Edelstahl | 3 ft. |
| 51029937 | ECO Reinluftwerkbank | Hera Guard EC 1.2, mit UV-Option | Edelstahl (316) | 4 ft. |
| 51029939 | ECO Reinluftwerkbank | Hera Guard EC 1.5, mit UV-Option | Edelstahl | 5 ft. |
| 51029940 | ECO Reinluftwerkbank | Hera Guard EC 1.8, mit UV-Option | Edelstahl (316) | 6 ft. |
Reinluftwerkbänke bieten:
Erhältlich mit folgenden Innenraumbreiten:
Unterschiedliche Arbeitshöhen:
Rundumsicht