Product Image
Thermo Scientific™
Sistema de estante dividido Heracell™
Material: Cobre; para usar con: Incubadoras de CO2 Heracell™ VIOS
Have Questions?
Número de catálogoMaterial
51901122cobre
Número de catálogo 51901122
Precio (MXN)
-
Material:
cobre
Sistema de medio estante, estante dividido; 6 de ancho medio en lugar de 3 de ancho completo, material: cobre; para usar con la incubadora de CO2 Heracell VIOS 250i
  • Para usar con 6 configuraciones de puerta interior estanca a gases
  • Sistema de medio estante
  • 6 de ancho medio en lugar de 3 de ancho completo
Especificaciones
Descripción6 estantes de cobre divididos
Para utilizar con (equipo)Incubadoras de CO2 Heracell™ VIOS
IluminaciónLED
TipoAccesorio, sistema de estantes
Materialcobre
Unit SizeEach