TFT-80.4 Festwinkelrotor
Thermo Scientific™

TFT-80.4 Festwinkelrotor

Mit dem Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4,4 ml Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 10 Plätzen steigern Sie die Probenverarbeitung.
Have Questions?
KatalognummerFassungsvermögen
5435610 x 4,4 ml
Katalognummer 54356
Preis (EUR)
20.200,00
Each
Fassungsvermögen:
10 x 4,4 ml
Preis (EUR)
20.200,00
Each

Mit dem Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4,4 ml Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 10 Plätzen steigern Sie die Probenverarbeitung.

Empfohlen für:

Isolierung von Protein, Viren- und DNA.

Specifications
Winkel25°
Durchschnitt RZB356.010 × g
BeschreibungTFT-80.4 Festwinkelrotor
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
K-Faktor25,8
Max. Röhrchendurchmesser11 mm
Max. Schlauchlänge60 mm
Min. RZB243.774 × g
Nettogewicht7,7 lb. (3,5 kg)
Radius (metrisch)65,5 mm
Min. Radius (metrisch)34,1 mm
Fassungsvermögen10 x 4,4 ml
MaterialTitan
Max. RZB468.246 × g
Max. Geschwindigkeit80.000 U/min
TypFestwinkelrotor
Unit SizeEach