Product Image
Thermo Scientific™

Lindberg/Blue M™ Tube Furnace Adapters/Sleeves

Use Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Tube Furnace Adapters/Sleeves with Lindberg/Blue M Tube Furnaces.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)
59535Adaptador para horno tubular, 3 inHorno tubular HTF55667
59510Adaptador para horno tubular, 0,75 inHorno tubular HTF55122
59511Adaptador para horno tubular, 1 inHorno tubular HTF55122
59519Adaptador en blanco para horno tubularHorno tubular HTF55122
59522Adaptador para horno tubular, 1,5 inHorno HTF55322, HTF55342, HTF55347
59523Adaptador para horno tubular, 2 inHorno HTF55322, HTF55342, HTF55347
59524Adaptador para horno tubular, 2,5 inHorno HTF55322, HTF55342, HTF55347
59525Adaptador para horno tubular, 3 inHorno HTF55322, HTF55342, HTF55347
59529Adaptador en blanco para horno tubularHorno HTF55322, HTF55342, HTF55347
59536Adaptador para horno tubular, 4 inHorno tubular HTF55667
59537Adaptador para horno tubular, 5 inHorno tubular HTF55667
59541Adaptador para horno tubular, 1 inHorno tubular STF55346C
59543TAAdaptador para horno tubular, 2 inHorno tubular STF55346C
59545Adaptador para horno tubular, 3 inHorno tubular STF55346C
59549Adaptador en blanco para horno tubularHorno tubular STF55346C
59555Adaptador para horno tubular, 3 inHorno tubular STF55666C
59556Adaptador para horno tubular, 4 inHorno tubular STF55666C
59557Adaptador para horno tubular, 5 inHorno tubular STF55666C
59558Adaptador para horno tubular, 6 inHorno tubular STF55666C
7219-2134-001Manguito de horno tubular, 1 inHorno tubular STF54434C
7219-2134-002Manguito de horno tubular, 2 inHorno tubular STF54434C
7219-2134-003Manguito de horno tubular, 3 inHorno tubular STF54434C
7219-2134-011Manguito de horno tubular, 3 inHorno tubular STF54454C
7219-2134-012Manguito de horno tubular, 2 inHorno tubular STF54454C
7219-2134-013Manguito de horno tubular, 1 inHorno tubular STF54454C
7219-2147-002Adaptador para horno tubular, 2 inHorno tubular STF54434C
7219-2147-003Adaptador para horno tubular, 3 inHorno tubular STF54434C
7219-2147-012Vestíbulo del tubo, 2 inHorno tubular STF54454C
7219-2147-013Vestíbulo del tubo, 1 inHorno tubular STF54454C
Número de catálogo 59535
Precio (MXN)
-
Tipo:
Adaptador para horno tubular, 3 in
Para utilizar con (equipo):
Horno tubular HTF55667
Use Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Tube Furnace Adapters/Sleeves with Lindberg/Blue M Tube Furnaces.
Especificaciones
Diámetro del tubo de proceso (métrico)76.2 mm
Para utilizar con (equipo)Horno tubular HTF55667
TipoAdaptador para horno tubular, 3 in
Unit SizeEach