Product Image
Thermo Scientific™

Lindberg/Blue M™ Tube Furnace Adapters/Sleeves

Use Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Tube Furnace Adapters/Sleeves with Lindberg/Blue M Tube Furnaces.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypZur Verwendung mit (Geräte)
59556Röhrenofenadapter, 4 in.STF55666C Röhrenofen
59510Röhrenofenadapter, 0,75 in.HTF55122 Röhrenofen
59511Röhrenofenadapter, 1 in.HTF55122 Röhrenofen
59519Röhrenofen Leerer AdapterHTF55122 Röhrenofen
59522Röhrenofenadapter, 1,5 in.HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen
59523Röhrenofenadapter, 2 in.HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen
59524Röhrenofenadapter, 2,5 in.HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen
59525Röhrenofenadapter, 3 in.HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen
59529Röhrenofen Leerer AdapterHTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen
59535Röhrenofenadapter, 3 in.HTF55667 Röhrenofen
59536Röhrenofenadapter, 4 in.HTF55667 Röhrenofen
59537Röhrenofenadapter, 5 in.HTF55667 Röhrenofen
59541Röhrenofenadapter, 1 in.STF55346C Röhrenofen
59545Röhrenofenadapter, 3 in.STF55346C Röhrenofen
59549Röhrenofen Leerer AdapterSTF55346C Röhrenofen
59555Röhrenofenadapter, 3 in.STF55666C Röhrenofen
59557Röhrenofenadapter, 5 in.STF55666C Röhrenofen
59558Röhrenofenadapter, 6 in.STF55666C Röhrenofen
7219-2134-001Röhrenofenmanschette, 1 in.STF54434C Röhrenofen
7219-2134-002Röhrenofenmanschette, 2 in.STF54434C Röhrenofen
7219-2134-003Röhrenofenmanschette, 3 in.STF54434C Röhrenofen
7219-2134-011Röhrenofenmanschette, 3 in.STF54454C Röhrenofen
7219-2134-012Röhrenofenmanschette, 2 in.STF54454C Röhrenofen
7219-2134-013Röhrenofenmanschette, 1 in.STF54454C Röhrenofen
7219-2147-002Röhrenofenadapter, 2 in.STF54434C Röhrenofen
7219-2147-003Röhrenofenadapter, 3 in.STF54434C Röhrenofen
7219-2147-012Röhrenvorraum, 2 in.STF54454C Röhrenofen
7219-2147-013Röhrenvorraum, 1 in.STF54454C Röhrenofen
Katalognummer 59556
Preis (EUR)
-
Typ:
Röhrenofenadapter, 4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
STF55666C Röhrenofen
Use Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Tube Furnace Adapters/Sleeves with Lindberg/Blue M Tube Furnaces.
Specifications
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen101.6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte)STF55666C Röhrenofen
TypRöhrenofenadapter, 4 in.
Unit SizeEach