Search
Search

| Katalognummer | Säulenbettgewicht | Säulenkapazität (metrisch) |
|---|---|---|
| 60108-393 | 200 mg | 3 ml |
| 60108-309 | 500 mg | 3 ml |
| 60108-391 | 50 mg | 1 ml |
| 60108-392 | 100 mg | 1 ml |
| 60108-394 | 500 mg | 6 ml |
| 60108-427 | 1000 mg | 6 ml |
| 60108-704 | 2000 mg | 15 ml |
| 60108-706 | 10.000 mg | 75 ml |
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Kartuschen bieten eine weniger retentive Alternative zu C18 für polare und unpolare Verbindungen und eignen sich gut für Methoden, die eine geringere Retention als C18 erfordern. Die Kartuschen eignen sich ideal für die Analyse von:
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.