Cartucho HyperSep™ C8
Thermo Scientific™

Cartucho HyperSep™ C8

Necesita una alternativa menos retentiva al modelo C18 para compuestos polares y no polares? Estos cartuchos hidrófobos de fase reversa C8 ofrecen un rendimiento excelente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-394500 mg6 mL
60108-309500 mg3 mL
60108-39150 mg1 mL
60108-392100 mg1 mL
60108-393200 mg3 mL
60108-4271000 mg6 mL
60108-7042000 mg15 mL
60108-70610.000 mg75 mL
Número de catálogo 60108-394
Precio (CLP)
-
Peso del lecho:
500 mg
Capacidad de columna (métrico):
6 mL
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 ofrecen una alternativa menos retentiva a C18 para compuestos polares y no polares, y son adecuados para métodos que requieren menos retención que C18. Los cartuchos son ideales para el análisis de:

  • Fármacos y sus metabolitos en muestras biológicas
  • Péptidos en muestras biológicas
Los cartuchos de SPE HyperSep C8 proporcionan excelentes características de rendimiento para analitos moderadamente polares. También ofrecen la posibilidad de mayores interacciones polares que con C18.

Cartuchos y placas HyperSep SPE

Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)6 mL
DescripciónPeso del lecho de 500 mg; volumen de la columna de 6 mL
Para utilizar con (aplicación)Detección de fármacos, metabolitos y péptidos en muestras biológicas
Cantidad30/paq.
Peso del lecho500 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep C8
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizePack of 30