HyperSep™ Aminopropyl Cartridge
Thermo Scientific™

HyperSep™ Aminopropyl Cartridge

극성 및 음이온 교환 상호작용을 모두 허용하는 이런 아미노프로필 SPE 카트리지로 약물, 대사 산물 및 구조적 이성질체의 탁월한 정체 성능을 확보할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호베드 중량컬럼 용량(미터법)
60108-425200 mg3 mL
60108-364100 mg1 mL
60108-42450 mg1 mL
60108-4321000 mg6 mL
60108-518500 mg3 mL
60108-519500 mg6 mL
60108-7382000 mg15 mL
60108-7395000 mg25 mL
60108-74010 g75 mL
60108-42950 mg3 mL
카탈로그 번호 60108-425
제품 가격(KRW)
-
베드 중량:
200 mg
컬럼 용량(미터법):
3 mL
SPE 시료 전처리법을 사용하면 생체, 제약, 법의학, 환경 등 다양한 분야에 대한 응용성과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl Cartridge는 극성 및 음이온 교환 상호작용을 모두 허용하는 극성 흡착제를 제공합니다. 약물, 대사 산물 및 구조적 이성질체의 우수한 정체 성능을 제공합니다. 일반적으로 다음과 같은 용도로 적합합니다.

  • 구조적 이성질체의 분리
  • 생체액에 함유된 약물 및 대사 산물
  • 당류, 페놀 및 석유 생성물
HyperSep Aminopropyl SPE Cartridge에 사용되는 흡착제는 약한 음이온 교환기로 작동하며, 설폰산과 같은 강한 음이온의 향상된 정체 성능을 제공하기도 합니다.

HyperSep SPE 카트리지 및 플레이트

Thermo Scientific™ HyperSep™ 고체상 추출 카트리지는 기존의 형식으로 재현성 있고 믿을 수 있는 시료 전처리법을 제공합니다. 구성과 충진 양이 다양하게 제공되는 이 카트리지는 많은 양의 시료를 처리하는 데 적합하고 업계 표준 구성을 충족하므로 진공이나 양압 또는 원심분리 등 일상 처리 과정을 효율적으로 수행할 수 있게 해줍니다.

Thermo Scientific™ HyperSep-96™ 시스템은 기존의 고체상 추출 흡착제를 96-웰 플레이트 형식에 통합해 정확도나 재현성을 떨어뜨리지 않으면서 신속한 분석이 가능합니다. HyperSep-96-웰 플레이트의 혁신적 설계를 통해 방법을 유연하게 개발하는 것은 물론, 방법을 재검증하지 않고 96-웰에 맞게 원활한 스케일 조정이 가능합니다. 웰 플레이트는 용도에 맞게 커스터마이징이 가능하므로 동시 처리를 위해 상이한 흡착제를 사용해 원하는 대로 웰을 준비할 수 있습니다. HyperSep-96 제품은 개별 웰이 100개씩 묶음으로 제공되거나 미리 조립된 플레이트로 제공됩니다.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 용량(미터법)3 mL
설명200 mg Bed Weight; 3 mL column volume
용도(애플리케이션)Extraction of Strong Acids via Polar and Anion Exchange Interactions
수량Pack of 50
베드 중량200 mg
용도 (장비)Thermo Scientific HyperSep-96 System
입자 크기40 to 60 μm
제품라인HyperSep
흡착제HyperSep Aminopropyl
유형Solid Phase Extraction Cartridge
부피(미터법)3 mL
Unit SizeEach