Cartuchos HyperSep™ SCX
Thermo Scientific™

Cartuchos HyperSep™ SCX

Obtenga un rendimiento excelente para la extracción de compuestos básicos cargados con estos cartuchos de SPE de intercambio catiónico fuerte.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-520500 mg6 mL
60108-42050 mg1 mL
60108-421100 mg1 mL
60108-422200 mg3 mL
60108-423500 mg3 mL
60108-4331000 mg6 mL
60108-7162000 mg15 mL
60108-7175000 mg25 mL
60108-71810.000 mg75 mL
60108-85720.000 mg75 mL
Número de catálogo 60108-520
Precio (CLP)
-
Peso del lecho:
500 mg
Capacidad de columna (métrico):
6 mL

El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX incluyen un fuerte absorbente de intercambio catiónico para la extracción de compuestos básicos cargados. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:

  • Antibióticos
  • Compuestos de drogas
  • Bases orgánicas
  • Aminoácidos
  • Catecolaminas
  • Herbicidas
Los cartuchos de intercambiador catiónico fuerte HyperSep SCX son ideales para la extracción de una amplia gama de compuestos básicos cargados.
  • El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
  • Valor pKa bajo

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)6 mL
DescripciónPeso del lecho de 500 mg; volumen de la columna de 6 mL
Para utilizar con (aplicación)Extracción de compuestos básicos cargados
Cantidad30/paq.
Peso del lecho500 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep SCX
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizeEach