Cartuchos HyperSep™ Verify CX
Thermo Scientific™

Cartuchos HyperSep™ Verify CX

Obtenga un análisis mejorado de las drogas, incluidas las drogas básicas y neutras, con estos cartuchos de SPE que presentan características de separación no polares e iónicas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-721500 mg3 mL
60108-719130 mg1 mL
60108-720300 mg3 mL
60108-722200 mg6 mL
60108-723500 mg6 mL
60108-7241000 mg6 mL
60108-742200 mg10 mL
60108-769130 mg10 mL
60108-777200 mg3 mL
60108-74150 mg1 mL
Número de catálogo 60108-721
Precio (CLP)
-
Peso del lecho:
500 mg
Capacidad de columna (métrico):
3 mL
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX incluyen químicas de separación no polares e iónicas para mejorar la preparación de muestras en el análisis de drogas. Se utilizan en la detección de una amplia gama de compuestos de drogas en matrices biológicas, incluidos compuestos básicos y neutros.

El absorbente utilizado en los cartuchos HyperSep Verify CX se basa en dos grupos funcionales: fase reversa Thermo Scientific™ HyperSep C8 y un intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico. La química se copolimeriza en un soporte de gel de sílice purificado y rígido.

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)3 mL
DescripciónPeso del lecho de 500 mg; volumen de la columna de 3 mL
Para utilizar con (aplicación)Análisis de drogas
Cantidad50/paq.
Peso del lecho500 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteFase reversa HyperSep C8/intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)3 mL
Unit SizeEach