HyperSep™ Retain CX Kartuschen
Thermo Scientific™

HyperSep™ Retain CX Kartuschen

Mit diesen SPE-Kartuschen mit unpolaren und ionischen Trenneigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von verbotenen Substanzen, einschließlich basischer und neutraler Arzneimittel.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtSäulenkapazität (metrisch)
60108-722200 mg6 ml
60108-719130 mg1 ml
60108-720300 mg3 ml
60108-721500 mg3 ml
60108-723500 mg6 ml
60108-7241000 mg6 ml
60108-742200 mg10 ml
60108-769130 mg10 ml
60108-777200 mg3 ml
60108-74150 mg1 ml
Katalognummer 60108-722
Preis (EUR)
177,88
Each
Säulenbettgewicht:
200 mg
Säulenkapazität (metrisch):
6 ml
Preis (EUR)
177,88
Each
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.

Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Kartuschen bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennung für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse von verbotenen Substanzen. Sie werden zum Screening für eine Vielzahl von Wirkstoffverbindungen in biologischen Matrices, einschließlich basischer und neutraler Verbindungen, verwendet.

Das in HyperSep Verify CX Kartuschen verwendete Sorbens basiert auf zwei Funktionsgruppen: Der Umkehrphase Thermo Scientific™ HyperSep C8 und einem Benzolsulfonsäure-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Silikagel-Träger kopolymerisiert.

HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten

Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.

Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität (metrisch)6 ml
Beschreibung200 mg Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Zur Verwendung mit (Anwendung)Analyse von verbotenen Substanzen
Menge50er-Packung
Säulenbettgewicht200 mg
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße40 bis 60 μm
ProduktlinieHyperSep
SorbensHyperSep Umkehrphase C8/Benzol-Sulfonsäure-Ionenaustauscher
TypFestphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch)6 ml
Unit SizeEach