Cartuchos de ciano HyperSep™
Thermo Scientific™

Cartuchos de ciano HyperSep™

Consiga un aislamiento optimizado de compuestos polares de matrices no polares con estos cartuchos de SPE de ciano de polaridad media.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-745100 mg1 mL
60108-74650 mg1 mL
60108-747200 mg3 mL
60108-748500 mg3 mL
60108-7501000 mg6 mL
60108-7512000 mg15 mL
60108-7525000 mg25 mL
Número de catálogo 60108-745
Precio (USD)
-
Peso del lecho:
100 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos de ciano Thermo Scientific™ HyperSep™, un absorbente de polaridad media, son menos retentivos que el sílice o el diol y están optimizados para el aislamiento de compuestos polares de matrices no polares. Algunas aplicaciones habituales son:

  • Retención de compuestos polares a partir de hexano y aceites
  • Extracción de fase reversa de compuestos moderadamente polares
Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)1 mL
DescripciónPeso del lecho de 100 mg; volumen de la columna de 1 mL
Para utilizar con (aplicación)Retención de compuestos polares de matrices no polares
Cantidad100/paq.
Peso del lecho100 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep Cyano
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)1 mL
Unit SizeEach