HyperSep™ Diol カートリッジ
Thermo Scientific™

HyperSep™ Diol カートリッジ

Diol SPE カートリッジは極性化合物の順相抽出に優れています。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量カラム容量(メートル法)
60108-7552000 mg15 mL
60108-57150 mg1 mL
60108-572100 mg1 mL
60108-573200 mg3 mL
60108-574500 mg3 mL
60108-575500 mg6 mL
60108-5761000 mg6 mL
60108-7565000 mg25 mL
60108-75710 g75 mL
製品番号(カタログ番号) 60108-755
価格(JPY)
26,000
Pack of 20
ベッド重量:
2000 mg
カラム容量(メートル法):
15 mL
SPE サンプル前処理を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの再現性と信頼性が大幅に向上します。

Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol カートリッジに採用されている吸着剤は極性官能基で修飾された短アルキル鎖を特徴としており、極性化合物の単離に最適です。以下のようなアプリケーションに適しています。

  • 極性化合物の順相抽出
  • 極性化合物の精製
HyperSep Diol SPE カートリッジは、順相分離アプリケーションにおいてシリカの酸性が問題となる場合にシリカの代替吸着剤として使われるのが一般的です。

HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

HyperSep 固相抽出カートリッジは、従来のフォーマットを用いて再現性および信頼性の高いサンプル前処理ができます。幅広い固定相とベッド重量のカートリッジは大容量のサンプルに最適で、また業界標準に適合しているため、真空、加圧、または遠心分離に適しています。

HyperSep-96 システムは、従来の固相抽出用の充填剤を 96 ウェルプレートに充填することで、精度や再現性を損ねることなく迅速に分析可能です。HyperSep-96 ウェル プレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェル用に調整する柔軟性が得られます。ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな充塡剤の化学的性質を使用したウェルをアレンジして、同時に処理できます。HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックと、組立済みプレートで提供します。

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラム容量(メートル法)15 mL
概要2 g bed weight; 15 mL column volume
使用対象(アプリケーション)Extraction and Purification of Polar Compounds
数量Pack of 20
ベッド重量2000 mg
使用対象 (装置)Thermo Scientific HyperSep-96 System
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Diol
タイプSolid Phase Extraction Cartridge
容量(メートル法)15 mL
Unit SizePack of 20