Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Thermo Scientific™

Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento

Utilice los capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos de Thermo Scientific™ para respectivamente colocar o retirar los tapones de cápsula de los viales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoTamaño
60180-EDCB11Descapsulador electrónico de 11 mm11 mm
60180-ECR11Capsulador electrónico de 11 mm11 mm
60180-ECR13Capsulador electrónico de 13 mm13 mm
60180-ECR20Capsulador electrónico de 20 mm20 mm
60180-ECR8Capsulador electrónico de 8 mm8 mm
60180-EDCB13Descapsulador electrónico de 13 mm13 mm
60180-EDCB20Descapsulador electrónico de 20 mm20 mm
60180-ECRHBUnidad de potencia del capsulador/descapsulador electrónico110/240 V
Número de catálogo 60180-EDCB11
Precio (USD)
-
Tipo:
Descapsulador electrónico de 11 mm
Tamaño:
11 mm

Utilice los capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos de Thermo Scientific™ para respectivamente colocar o retirar los tapones de cápsula de los viales. Estos capsuladores y descapsuladores portátiles de alta potencia están disponibles en 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm, y le permiten sellar o retirar los tapones de cápsula con una mano simplemente pulsando un botón. Adecuado para el encapsulado de viales con tapones de aluminio, de liberación de presión y bimetálicos.

La ventana de mensajes del capsulador electrónico ofrece toda la información importante de un solo vistazo. Este dispositivo tiene un rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.

Características

Capsulador y descapsulador portátil

  • El icono de carga de la batería de la pantalla a color cambia a rojo cuando queda poca batería
  • Incluye una batería de iones de litio totalmente recargable y una fuente de alimentación/cargador universal con adaptadores de enchufe internacionales

Aparece la ventana de mensajes…

  • La potencia de capsulado real
  • Un mensaje de error después de un proceso de capsulación incorrecto
  • Estadísticas y registro de los resultados recientes de capsulación
  • En el idioma que elija (inglés, chino, japonés, alemán, francés, español, italiano, coreano)

Estos capsuladores de viales electrónicos también incluyen opciones ajustables para obtener los mejores resultados de encapsulado y un motor con una vida útil ampliada y sin emisión de partículas.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Viales para capsular de 11 mm
Fuente de alimentaciónBatería de iones de litio totalmente recargable
Línea de productosSureSTART nivel 3
CantidadEach
FuncionamientoFuncionamiento manual mediante botones
Tamaño11 mm
TipoDescapsulador electrónico de 11 mm
Unit SizeEach