Accesorios para colectores HyperSep-96™
El producto real puede variar
Accesorios para colectores HyperSep-96™
Accesorios para colectores HyperSep-96™
Thermo Scientific™
Accesorios para colectores HyperSep-96™
Optimice el rendimiento de los productos Thermo Scientific™ HyperSep-96™ con los accesorios para colectores HyperSep-96.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
60300-323Adaptador Luer
60300-313Tapón de sellado de placa base
60300-320Inserto de colector
Número de catálogo 60300-323
Precio (USD)
-
Tipo:
Adaptador Luer
Optimice el rendimiento de los productos Thermo Scientific™ HyperSep-96™ con los accesorios para colectores HyperSep-96.
Especificaciones
DescripciónAdaptadores Luer-Lock para salida de pocillo
Para utilizar con (aplicación)Extracción de fase sólida
Para utilizar con (equipo)Colector de vacío
Línea de productosHyperSep-96
TipoAdaptador Luer
Unit SizePack of 25