HyperSep™ Retain PEP Platten
Thermo Scientific™

HyperSep™ Retain PEP Platten

Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit HyperSep Retain PEP-Platten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSäulenbettgewichtVolumen (metrisch)
60306-20860 mg2 ml
60306-20730 mg2 ml
60303-20730 mg1 ml
Katalognummer 60306-208
Preis (EUR)
421,40
Each
Säulenbettgewicht:
60 mg
Volumen (metrisch):
2 ml
Preis (EUR)
421,40
Each
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen. Ihre Packung besteht aus einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale: Die Hypersep Retain SPE-Wells sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck oder Zentrifugation.
  • [bullet] Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • [bullet] Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • [bullet] Reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format
  • [bullet] Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Anwendungen:
  • [bullet] Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
  • [bullet] Umweltproben
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
Specifications
BeschreibungRetain PEP 60 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung)Retention polarer und nicht-polarer Analyten
Menge1/Packung
Säulenbettgewicht60 mg
Partikelgröße30 bis 50 μm
ProduktlinieHyperSep
SorbensHyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
TypWellplatte für Festphasenextraktion
Volumen (metrisch)2 ml
Volumen (metrisch) Well1 ml
Unit SizeEach