Placas de aminopropilo HyperSep™
Thermo Scientific™

Placas de aminopropilo HyperSep™

Obtenga una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales con estas placas de pocillos de SPE con aminopropil que permiten interacciones de intercambio aniónico y polares.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoVolumen del pocillo (métrico)
60307-29350 mg1 mL
60300-50510 mg1 mL
60300-50625 mg1 mL
60300-50750 mg1 mL
60307-29110 mg1 mL
60307-294100 mg1 mL
Número de catálogo 60307-293
Precio (CLP)
-
Peso del lecho:
50 mg
Volumen del pocillo (métrico):
1 mL
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Las placas con aminopropil Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar para interacciones de intercambio aniónico y polares. La composición química ofrece una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales. Algunas aplicaciones habituales son:

  • Separación de isómeros estructurales
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Sacáridos, fenoles y derivados del petróleo
El absorbente utilizado en las placas de 96 pocillos y en los pocillos individuales de SPE de aminopropil HyperSep actúa como un intercambiador aniónico débil, y también proporciona mayor retención de aniones fuertes, como los ácidos sulfónicos.

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Especificaciones
DescripciónPlaca de 96 pocillos fijos de aminopropilo de 50 mg/2 mL, 1/paq.
Para utilizar con (aplicación)Extracción de ácidos fuertes mediante interacciones polares y de intercambio aniónico
Cantidad1 Pk.
Volumen del pocillo (métrico)1 mL
Peso del lecho50 mg
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep Aminopropyl
TipoPlaca de pocillos de extracción en fase sólida
Unit SizeEach