Search
Search
| Katalognummer | Produkttyp | Verpackung |
|---|---|---|
| 6040-30 | Myco-Flaschenadapter | 25/Box |
| 6420-30 | Stylus | 4/Packung |
| 6422-30 | Taststifthalter | Je |
| 6444-30 | Saugfähiges Blatt | Je |
| 6424-30 | Flaschenständer | Je |
| 6431-30 | Verlängerungskabel | Je |
| 6430-30 | Fernalarmkontakte | Je |
| 6434-30 | Fernalarm-Lautsprecher | Je |
| 6020-30 | VersaTREK 240-Systemkarren | Je |
| 6432-30 | Interner Sprecher | Je |
| 6440-30 | Thermometer | Je |
| 6705-30 | Thermometeraufnahme | Je |
| 6452-30 | Nummernetiketten für Schubfächer | Je |
| 6031-30Y | Schubfach rechts | Je |
| 6030-30Y | Schubfach links | Je |
| 6400-30 | VersaTREK-Benutzerhandbuch (CD) | Je |
| 6168-30 | Externe serielle USB-Box mit 8 Ports | Je |
| 6150-30 | HP Laserjet-Drucker | Je |
| 6152-30 | 6' USB serielles-Druckerkabel | Je |
| 6852-30Y | Power Conditioner, 360VA | Je |
| 6159-30 | Ethernet-Umschalter | Je |
| 6170-30 | Kabel und Adapter | Je |
| 6172-30 | Plenum-Patchkabel | Ea., 25 ft. |
| 6171-30 | Verhütungsfreies Patch-Kabel | Je |
| 6174-30 | Plenum-Patchkabel | Ea., 50 ft. |
| 6175-30 | Plenum-Patchkabel | Ea., 100 Fuß |
| 6854-30Y | Power-Conditioner, 1440/1500VA | Je |
| 6320-30 | Seismische Rückhaltevorrichtung 528 | Je |
| 6044-30 | Deaktivierter Ort Kappen | Je |
| 6118-30-1 | Festplatte | Je |
| 6119-30-1 | Festplatten-Caddie | Je |