Product Image
Thermo Scientific™
Anillos de soporte y juntas de pistón de bomba UltiMate™ 3000
Solicite juntas de pistón de repuesto y anillos de soporte para su Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tipo
6040.0012Bombas Ultimate 3000 SD, RS, Dionex UltiMate 3000 RS PumpAnillos de soporte para juntas de pistón
6266.0305Bombas RS UltiMate 3000Junta de pistón (junta de pistón principal), fase reversa
6266.0304Bombas SD UltiMate 3000Junta de pistón (junta de pistón principal), fase reversa
6040.9011Bombas Ultimate 3000 BXFase normal del kit de juntas de pistón (junta de pistón principal)
6040.9010Bombas Ultimate 3000 BXKit de juntas de pistón (junta de pistón principal), fase reversa
6040.0306Bombas UltiMate 3000 DS, RS, BM, Dionex UltiMate 3000 RS Pump, Dionex UltiMate 3000 BM PumpJunta de pistón (en placa del sistema de lavado de juntas), fase normal
6025.2012Bombas Ultimate 3000 BMKit de juntas de pistón (junta de pistón principal)
6043.0295Bombas Ultimate 3000 XRSKit de juntas de pistón (junta de pistón principal), fase reversa
Número de catálogo 6040.0012
Precio (CLP)
-
Para utilizar con (equipo):
Bombas Ultimate 3000 SD, RS, Dionex UltiMate 3000 RS Pump
Tipo:
Anillos de soporte para juntas de pistón
Solicite juntas de pistón y anillos de soporte Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 como repuestos cuando sea necesario. Disponibles individualmente o como kits, las juntas y los anillos de soporte para las bombas UltiMate 3000 son específicos para cromatografía de fase normal o de fase inversa. Los kits incluyen anillos de soporte o cierres secundarios.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Bombas Ultimate 3000 SD, RS, Dionex UltiMate 3000 RS Pump
TipoAnillos de soporte para juntas de pistón
Unit SizeEach