Search
Search

Maximice el rendimiento de la cromatografía de líquidos (LC) con el sistema de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares de acero inoxidable.
| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| 6040.2330 | Viper SST de 0,130 x 850 mm |
| 6083.2300 | Viper SST de 0,130 x 300 mm |
| 6040.2310 | Viper SST de 0,130 x 650 mm |
| 6040.2315 | Viper SST de 0,130 x 150 mm |
| 6040.2320 | Viper SST de 0,130 x 750 mm |
| 6040.2350 | SST Viper 130 µm x 950 mm |
| 6040.2340 | Viper SST de 0,130 x 950 mm |
| 6040.2322 | Viper SST de 0,130 x 100 mm |
| 6040.2327 | Viper SST de 0,130 x 200 mm |
Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente cero. Los sistemas de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares de acero inoxidable son fáciles de usar y permiten una configuración fluídica rápida y sin herramientas de los sistemas HPLC y UHPLC biocompatibles. Estos sistemas son compatibles con prácticamente cualquier tipo de columna y válvula y son adecuados para presiones del sistema de hasta 1310 bares (19 000 psi).
Los sistemas de HPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Core y los sistemas Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RS y SD están equipados con el sistema de instalación de apriete manual Viper con capilares de acero inoxidable de serie.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.